Merck
SCGP00525
Unità filtranti Steriflip® Millipore® per la filtrazione sottovuoto
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Millipore® Steriflip® Vacuum Tube Top Filter
Sinonimo/i:
Unità filtranti sterili Steriflip-GP, per provette da centrifuga
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
acrylic housing
polyethersulfone membrane
polypropylene
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
Steriflip®
Caratteristiche
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
Confezionamento
pack of 25 ea
Parametri
45 °C max. temp.
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
138 mm
Diametro
6.4 cm
Diam. filtro
40 mm
Superficie filtrante
7 cm2
Capacità imbuto
50 mL
Volume d’esercizio
50 mL
Matrice
Express PLUS
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Condizioni di spedizione
ambient
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
SCNY00040SCNY00060SCNY00020
parameter
45 °C max. temp.
parameter
45 °C max. temp.
parameter
45 °C max. temp.
parameter
45 °C max. temp.
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
pore size
0.22 μm pore size
pore size
40.0 μm pore size
pore size
60.0 μm pore size
pore size
20.0 μm pore size
material
acrylic housing, polypropylene , polyethersulfone membrane
material
Nylon membrane (net), acrylic housing, polypropylene
material
Nylon membrane (net), acrylic housing, polypropylene
material
Nylon membrane (net), acrylic housing, polypropylene
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
product line
Steriflip®
product line
Steriflip®
product line
Steriflip®
product line
Steriflip®
Descrizione generale
Compatibili con le provette da centrifuga da 50 mL, i filtri Steriflip® evitano di trasferire il campione, potendo essere installati direttamente sulla provetta che lo contiene. Per filtrare, è sufficiente collegare l'unità a una provetta da centrifuga da 50 mL contenente il campione, capovolgere il tutto e applicare il vuoto. Al termine, il filtrato si raccoglie nella nuova provetta da centrifuga da 50 mL connessa al filtro.
Queste unità Steriflip® combinano una membrana filtrante in polietersolfone (PES) da 0,22 μm con una provetta da centrifuga da 50 mL e un tappo, consentendo il trattamento e lo stoccaggio delle soluzioni.
Applicazioni
Esclusivamente per scopi di ricerca
I filtri Steriflip® sono stati ideati per la filtrazione sterilizzante sotto vuoto di soluzioni acquose come terreni di coltura e fluidi biologici.
  • Terreni di coltura +/- additivi
  • Tamponi
  • Soluzioni biologiche
Caratteristiche e vantaggi
  • Questo semplice sistema chiuso, vuoto-assistito, evita trasferimenti poco puliti dei campioni
  • Scegliendo il filtro a rete in nylon con il grado di filtrazione più adatto è possibile separare le cellule dai detriti cellulari
  • Ideali per sterilizzare piccoli lotti di terreno di coltura
  • Compatibili con le comuni provetta da centrifuga da 50 mL, evitano l′impiego di materiali superflui, le perdite di tempo e il rischio di fuoriuscita della soluzione
Note legali
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Christoph Ratzke et al.
Nature ecology & evolution, 4(3), 376-383 (2020-02-12)
Organisms-especially microbes-tend to live together in ecosystems. While some of these ecosystems are very biodiverse, others are not, and while some are very stable over time, others undergo strong temporal fluctuations. Despite a long history of research and a plethora
Jean-Christophe Cocuron et al.
Plant physiology, 181(3), 961-975 (2019-09-19)
Enhancing fatty acid synthesis (FAS) in maize (Zea mays) has tremendous potential nutritional and economic benefits due to the rapidly growing demand for vegetable oil. In maize kernels, the endosperm and the embryo are the main sites for synthesis and
Li Qiao et al.
Theranostics, 10(8), 3474-3487 (2020-03-25)
Cancer is the second leading cause of death worldwide and patients are in urgent need of therapies that can effectively target cancer with minimal off-target side effects. Exosomes are extracellular nano-shuttles that facilitate intercellular communication between cells and organs. It
Articoli
Select the right sterile filter by media, volume, and application.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
Protocolli
I protocolli di purificazione delle immunoglobuline generalmente includono il binding a una resina per cromatografia di affinità funzionalizzata con proteina A o G, il lavaggio delle proteine non legate e l’eluizione con un tampone a basso pH.
The ELISpot (Enzyme Linked Immuno-Spot) assay provides an effective method of measuring the antibody or cytokine production of immune cells on the single cell level.
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
Purification protocols for immunoglobulins generally include affinity binding to Protein A or G chromatography media, washing unbound proteins, and eluting with a low pH buffer.
Contenuto correlato
Don’t take risks with your media. If your sterile filtration membranes are clogging and/or binding serum proteins in your media, your cells risk: Cellular damage, Exposure to toxins and Suboptimal cell growth. Trust Stericup® filters with NEW improved Millipore Express® PLUS membrane. Our most popular Stericup® membrane, Millipore Express® PLUS polyethersulfone (PES), now delivers even faster filtration rates while reducing overall protein and reagent loss.
Domande
  1. I want to freeze dry samples after sterilisation with these steriflip filters. What temperatures can these tubes withstand in terms of freezing? Could these be frozen in -80degrees of celcius?
    1 risposta
    1. These tubes may be frozen at -20°C, but freezing at -80°C is not recommended. The PES membrane can withstand temperatures down to -50°C. However, the polypropylene tube is only stable to -20°C.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto
Contatta l'Assistenza Tecnica