Merck
UFC30GV0S
Filtro centrifugo Ultrafree®, volume del campione 0,5 mL
pore size 0.22 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Sinonimo/i:
Centrifuge filter
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
50 EA
336,00 €
336,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
holdup volume 5 μL
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Ultrafree®
Parametri
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
45 mm
Diametro
10.6 mm
Superficie filtrante
0.2 cm2
Volume d’esercizio
0.5 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
UFC40GV0SUFC30VVUFC30DV25
parameter
0.5 mL sample volume, 50 °C max. temp.
parameter
2 mL sample volume, 50 °C max. temp.
parameter
0.5 mL sample volume, 50 °C max. temp.
parameter
0.5 mL sample volume, 50 °C max. temp.
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.1 μm pore size
pore size
0.65 μm pore size
material
PVDF membrane (hydrophilic), polypropylene
material
PVDF membrane (hydrophilic), polypropylene
material
PVDF membrane (hydrophilic), polypropylene
material
PVDF membrane (hydrophilic), polypropylene
manufacturer/tradename
Ultrafree®
manufacturer/tradename
Ultrafree®
manufacturer/tradename
Ultrafree®
manufacturer/tradename
Ultrafree®
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
holdup volume 5 μL
feature
holdup volume 10 μL
feature
holdup volume 5 μL
feature
holdup volume 5 μL
Descrizione generale
I dispositivi centrifughi Ultrafree®-MC (0,5 mL) e Ultrafree®-CL (2 mL) sono filtri monouso impiegati per rimuovere particolati da soluzioni biologiche acquose. Questi dispositivi sono disponibili in due diversi volumi di processo con una varietà di membrane microporose (da 0,1 a 5,0 µm) a vantaggio della velocità di filtrazione e di prestazioni altamente riproducibili. Sono disponibili anche unità presterilizzate. Da usare nei rotori ad angolo fisso per provette da 1,5 mL (-MC) e da 15 mL (CL).
Codice del filtro: GVPP
Tipo di filtro: microfiltrazione
Applicazioni
I filtri centrifughi Ultrafree®-MC GV sono stati usati:
  • per filtrare lisati cellulari dopo la centrifugazione per analisi di spettrometria di massa con approccio label-free
  • per filtrare enzimi estratti in soluzione tampone per la preparazione di soluzioni per imaging cellulare mediante microscopia a super risoluzione nota come microscopia a ricostruzione ottica stocastica diretta (dSTORM), e imaging DNA-PAINT (DNA-based point accumulation for imaging in nanoscale topography)
  • per la purificazione di soluzioni virali nel crso di studi di transfezione
  • per filtrare omogenati di tessuto cardiaco per la preparazione di campioni per analisi HPLC
Caratteristiche e vantaggi
  • Utilizzati per la rimozione di particelle e di precipitati da campioni acquosi e da alcuni campioni a base di solventi
  • Ideali per le soluzioni di proteine o di acidi nucleici
  • Utilizzati per la rimozione di particelle e di precipitati da campioni acquosi e da alcuni campioni a base di solventi
  • Ideali per le soluzioni di proteine o di acidi nucleici
Stato fisico
Codice colore: Giallo
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Cetin Agar et al.
Blood, 117(25), 6939-6947 (2011-04-02)
Sepsis is a systemic host response to invasive infection by bacteria. Despite treatment with antibiotics, current mortality rates are in the range of 20%-25%, which makes sepsis the most important cause of death in intensive care. Gram-negative bacteria are a
Robert Player et al.
BMC genomics, 21(1), 166-166 (2020-02-19)
The state-of-the-art in nucleic acid based biodetection continues to be polymerase chain reaction (PCR), and many real-time PCR assays targeting biodefense pathogens for biosurveillance are in widespread use. These assays are predominantly singleplex; i.e. one assay tests for the presence
Beta2-glycoprotein I can exist in 2 conformations: implications for our understanding of the antiphospholipid syndrome.
Agar, Cetin, et al.
Blood, 116, 1336-1343 (2010)
Protocolli
Affinity interaction chromatography is an effective method for protein purification that can achieve up to 95% purity in one step
Domande
  1. Can these be vortexed? For example if I want to resuspend the concentrated molecules in another buffer.
    1 risposta
    1. Yes, Ultrafree tubes can be vortexed.
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica