Merck
ZFA10UVA1
lampada UV ech2o®
Component of the A10® TOC monitor. For Milli-Q® IQ Systems.
ech2o® UV lamp
Sinonimo/i:
Lampada UV ech2o® per il monitor del TOC A10®
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 EA
908,00 €
908,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
ech2o®
Compatibilità
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
ZIXUVLPA1ZFA10UVM1ZEQ7UVLP0
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7010
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
compatibility
for use with Elix®, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Integral, for use with Milli-Q® Synthesis
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
ech2o®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Descrizione generale
La lampada UV ECH2O® è la lampada di ricambio per il monitor A10® che tiene monitorati i livelli di TOC nei sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® IQ 7000 e Milli-Q® IQ 7003/05/10/15. Nell′ambito del processo di monitoraggio del TOC, la lampada opera la foto-ossidazione delle tracce di sostanze organiche presenti nell′acqua ultrapura.
Applicazioni
La lampada UV per fotossidazione è un componente di rilievo dei monitor per il TOC A10®.
Caratteristiche e vantaggi
  • Componente sostitutivo autentico per il monitor per il TOC A10® nei sistemi Milli-Q® IQ 7000 e Milli-Q® IQ 7003/05/10/15.
  • Effetto di fotossidazione.
  • Lampada UV da 172 nm priva di mercurio.
Note legali
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–7 di 7 domande  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 risposta
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Utile?
  2. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 risposta
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Utile?
  3. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 risposta
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Utile?
  4. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 risposta
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Utile?
  5. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 risposta
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Utile?
  6. Can I change the UV lamp myself?
    1 risposta
    1. No. With the exception of our SMART system range, a field service engineer must change the UV lamp as this process can be dangerous for customers and requires special protective equipment.
      Utile?
  7. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 risposta
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto
Contatta l'Assistenza Tecnica