Merck
ZLXLPLUGP
Dispositivo per la rigenerazione delle membrane RO
plug, For water purification systems with two Progard® Packs installed
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 EA
535,00 €
535,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
ZLXLCLPAKPR0GTXLCS1PR0GTXL0S1
compatibility
for use with Milli-Q® CLX, for use with Milli-Q® HX, for use with Milli-Q® HR
compatibility
for use with Milli-Q® CLX, for use with Milli-Q® HR, for use with Milli-Q® HX
compatibility
for use with AFS®, for use with Elix® Large, for use with Milli-Q® CLX, for use with Milli-Q® HR, for use with Milli-Q® HX, for use with RiOs Large
compatibility
for use with Milli-Q® CLX, for use with Milli-Q® HR, for use with Milli-Q® HX
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
Descrizione generale
La cartuccia ausiliaria al dispositivo per la rigenerazione delle membrane RO viene impiegata in combinazione con il dispositivo per la rigenerazione delle membrane RO (ZLXLCLPAK) quando nel sistema sono installati due blocchi di pretrattamento Progard®. I dispositivi di rigenerazione e le cartucce ausiliarie vengono impiegati in sostituzione dei veri blocchi Progard® ogni qual volta venga utilizzato un prodotto per la pulizia delle membrane RO (pastiglie contenenti Cl2, RO Clean-A o RO Clean-B).
Applicazioni
Impiegati per il lavaggio del sistema mediante variazioni di pH utilizzando pastiglie al cloro quando sono installati i blocchi Progard®.
Caratteristiche e vantaggi
Ricambio originale per la cartuccia ausiliaria per la rigenerazione delle membrane RO - ZLXLP0D01
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica