Scegli un formato
64,26 €
64,26 €
Prezzo di listino75,60 €Risparmia il 15%Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Hydroxyapatite, purum p.a., ≥90% (as Ca3(PO4)2, KT)
InChI key
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
grade
purum p.a.
assay
≥90% (as Ca3(PO4)2, KT)
form
powder
impurities
≤5% water (KFT)
loss
≤10% loss on ignition, 800 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤400 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Quality Level
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 900203 | 391947 | 677418 |
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form nanopowder, solid |
| assay ≥90% (as Ca3(PO4)2, KT) | assay - | assay - | assay ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade purum p.a. | grade - | grade - | grade - |
| impurities ≤5% water (KFT) | impurities - | impurities - | impurities - |
| cation traces Cd: ≤5 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Fe: ≤400 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Application
General description
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica