Scegli un formato
202,00 €
611,00 €
202,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Stato
crystalline
tecniche
titration: suitable
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
Punto di fusione
179-182 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
λmax
410 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b17-16+
CEQFOVLGLXCDCX-WUKNDPDISA-N
1 of 4
Questo articolo | 08714 | 1.06076 | 114502 |
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) microbe id | metabolite detection: suitable | technique(s) - | technique(s) titration: suitable |
| grade ACS reagent | grade - | grade ACS reagent | grade ACS reagent |
| form crystalline | form - | form powder, solid | form powder |
| solubility ethanol: 1 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility water: 0.1% |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp |
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica