Merck
319236
Phenolphthalein solution
0.5 wt. % in ethanol: water (1:1)
Sinonimo/i:
C20H14O4; Phthalin;3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 ML
38,20 €
6 X 100 ML
177,00 €
38,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.32
Beilstein:
284423
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 wt. % in ethanol: water (1:1)
tecniche
titration: suitable
Colore
colorless
visual transition interval
8.0-10, colorless to red
Punto di fusione
-35 °C
Densità
0.918 g/mL at 25 °C
λmax
552 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
105945044791.07233
Phenolphthalein certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
04479
Phenolphthalein
Phenolphthalein indicator ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.07233
Phenolphthalein
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
0.5 wt. % in ethanol: water (1:1)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
color
colorless
color
-
color
-
color
white to yellow-white
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
form
liquid
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Descrizione generale
Phenolphthalein is an acid base indicator. It is a weak acid, which is colorless in acidic solution and turns puce pink in alkaline solution.[1] Phenolphthalein is genotoxic. It might cause oxidative damage and binds to estrogen receptors.[2]
Phenolphthalein solution is a synthetic indicator. It is colorless in acidic and neutral conditions. Phenolphthalein gives pink color when added to a base, therefore it is considered as a base indicator.[3]
Applicazioni
Phenolphthalein solution has been used to measure total titratable acids by titration method.[4]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Charu Maini
Headstart Science (CCE), 7 (2017)
Cytokinin Treatment Modifies Litchi Fruit Pericarp Anatomy Leading to Reduced Susceptibility to Post-harvest Pericarp Browning
Fahima A, et al.
Plant Science (2019)
Phenolphthalein laxatives and risk of cancer
Coogan PF, et al.
Journal of the National Cancer Institute, 92(23), 1943-1944 (2000)
Physical Chemistry: Understanding our Chemical World (2008)
Amit Fahima et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 283, 41-50 (2019-05-28)
Litchi (Litchi chinensis Sonn.) is a subtropical fruit known for its attractive red pericarp color, semi-translucent white aril and unique flavor and aroma. Rapid post-harvest pericarp browning strictly limits litchi fruit marketing. In the current research, we hypothesized that modification
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica