Merck
34862-M
2,2,4-trimetilpentano
suitable for HPLC, ≥99%
Sinonimo/i:
Isoottano
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.23
Beilstein:
1696876
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
HPLC grade
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Tensione di vapore
41 mmHg ( 21 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
745 °F
Limite di esplosione
6 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
Trasmittanza
210 nm, ≥20%
235 nm, ≥80%
270 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. ebollizione
98-99 °C (lit.)
Punto di fusione
−107 °C (lit.)
Densità
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
32291-M650439360066
assay
≥99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
assay
99.8%
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
6 %
expl. lim.
6 %
expl. lim.
6 %
expl. lim.
6 %
impurities
≤0.0005% non-volatile matter, ≤0.01% water (Karl Fischer), ≤0.001% free acid (as CH3COOH)
impurities
≤0.0005% free acid (as CH3COOH), ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.005% S-compounds (as S), ≤0.01% water (Karl Fischer)
impurities
<0.01% water, <1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
impurities
<0.003% water, <0.005% water (100 mL pkg)
mp
−107 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
Descrizione generale
Il 2,2,4-trimetilpentano (TMP, isoottano) è un idrocarburo ramificato saturo.[1] È stata segnalata la sua nefrotossicità nei ratti maschi.[2] La densità e la viscosità del TMP sono state valutate a varie temperature (198 K - 348 K) e pressioni (100 MPa).[1] È stato identificato come componente che induce la nefrotossicità della benzina senza piombo.[3]
Applicazioni
Il 2,2,4-trimetilpentano (TMP, isoottano) è stato utilizzato per l′isolamento delle specie di mercurio durante la quantificazione spettrometrica con fluorescenza atomica a vapori freddi e HPLC (HPLC-CVAFS) del MeHg in vari campioni biologici.[4] Può essere utilizzato per valutare varie proprietà fisiche (densità, viscosità, indici refrattivi e tensioni di superficie) delle miscele binarie di TMP e cicloesano.[5]
Altre note
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
E A Lock et al.
Toxicology and applied pharmacology, 91(2), 182-192 (1987-11-01)
Trimethylpentane (TMP) produces nephrotoxicity in male but not in female rats. The toxicity is characterized by an increase in protein droplets in proximal convoluted tubular cells and an increase in the renal concentration of the male-rat-specific protein alpha 2u-globulin. Subcellular
B G Short et al.
Toxicologic pathology, 14(2), 194-203 (1986-01-01)
Unleaded gasoline causes acute and chronic nephrotoxicity and renal tumors in male rats, but not female rats or mice of either sex. An active nephrotoxic component of unleaded gasoline has been identified as 2,2,4-trimethylpentane (TMP). The first objective of this
Christoph-Cornelius Brombach et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(3), 973-981 (2014-10-17)
Mercury (Hg) is a global pollutant which occurs in different species, with methylmercury (MeHg) being the critical compound due to its neurotoxicity and bioaccumulation through the food chain. Methods for trace speciation of MeHg are therefore needed for a vast
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica