Merck
402923
Chloroacetic acid
ACS reagent grade, ≥99.0%, solid
Sinonimo/i:
Monochloroacetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 G
65,90 €
500 G
104,00 €
2 KG
200,00 €
65,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
ClCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.50
Beilstein:
605438
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Chloroacetic acid, ACS reagent, ≥99.0%
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.26 (vs air)
Tensione di vapore
0.75 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
solid
Impurezze
≤0.01% Carbonyl compounds (as acetone)
≤0.01% Carbonyl compunds (other than acetone)
≤0.01% insolubles
Residuo alla calcinazione
<0.02%
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Punto di fusione
60-63 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 3170 g/L at 10 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
C19627365448.00412
Chloroacetic acid PESTANAL&#174;, analytical standard
Supelco
36544
Chloroacetic acid
grade
ACS reagent
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
assay
≥99.0%
assay
99%
assay
98-100% (HPLC)
assay
≥99% (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
crystals
form
-
form
crystals
solubility
water: soluble 3170 g/L at 10 °C
solubility
water: soluble 3,170 g/L at 10 °C
solubility
-
solubility
>1000 g/L
impurities
≤0.01% Carbonyl compounds (as acetone), ≤0.01% insolubles, ≤0.01% Carbonyl compunds (other than acetone)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Descrizione generale
Chloroacetic acid (CAA, monochloroacetic acid, MCAA) is a halogenated aliphatic carboxylic acid. Its mutagenic effects have been studied in Rattus norvegicus.[1] The rate of degradation of MCA by photocatalysis using TiO2 at pH3 is reported to be enhanced under the influence of ozone.[2] CAA is an irritant that hydrolyzes proteins resulting in degradation of the cells. This property has been applied in treating plantar warts.[3]
Applicazioni
Chloroacetic acid may be used to synthesize the following:
  • Thiocarbamoylthioacetic acid derivatives.[4]
  • 4-Thiazolone derivatives.[5]
  • Triazinothiazolone derivatives.[6]
  • Water soluble carboxymethyl chitosan.[7]
Esclusione di responsabilità
“The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.”
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
126 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
ZnO/carboxymethyl chitosan bionano-composite to impart antibacterial and UV protection for cotton fabric.
Shafei AE and Abou-Okeil A.
Carbohydrate Polymers, 83(2), 920-925 (2011)
Novel thiazolone derivatives of N-aryl-β-alanines.
Stasevych M, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 47(8), 1050-1052 (2011)
Mohammad Faisal Siddiqui et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 65(2), 159-164 (2006-05-02)
Chloroacetic acid (CAA) and chlorobenzene (CB) have been evaluated for in vivo mutagenic potential in Rattus norvegicus, employing the following criteria : (i) chromosomal aberrations (CAs) such as breaks, gaps, exchanges, rings, and multiple aberrations and (ii) micronuclei (MN) induction.
A Novel Three-Component Synthesis of Triazinothiazolones.
Holla BS, et al.
Synthetic Communications, 35(3), 333-340 (2005)
Desulfurization of N-Substituted 2-Thioxothiazolidin-4-ones in Aqueous Solutions of Chloroacetic Acid.
Orlinskii MM.
Russ. J. Org. Chem., 34(12), 1805-1806 (1998)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica