Merck
71726
Sodio dodecil solfato
greener alternative
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Dodecil sodio solfato, Dodecil solfato, Lauril solfato, SDS, Sodio lauril solfato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
10 G
290,70 €
50 G
1.370,00 €
290,70 €
Prezzo di listino342,00 €Risparmia il 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)11OSO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.38
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39093306
UNSPSC Code:
23151816
EC Number:
205-788-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Sodio dodecil solfato, suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
description
anionic
62
assay
≥99.0% (GC)
≥99.0%
form
rod
quality
LiChropur
mol wt
288.38 g/mol
Quality Level
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
204-207 °C (lit.)
solubility
water: soluble
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
HLB
40
suitability
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
greener alternative category
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.18309RDD040RDD021
Sodio dodecil solfato suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
Supelco
71726
Sodio dodecil solfato
form
rod
form
-
form
-
form
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99.0%
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
passes test for identity (IR)
suitability
-
suitability
-
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
mol wt
288.38 g/mol
mol wt
-
mol wt
micellar 18,000
mol wt
288.38 g/mol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Application
Detersivo anionico
SDS può essere usato:
  • nella mappatura dei peptidi e nell′analisi delle proteine con elettroforesi su gel.[1]
  • nella progettazione di formulazioni e per il suo effetto sui parametri dell′adsorbimento e della micellizzazione.[2]
  • nella misurazione dei complessi proteina-SDS e della soluzione di SDS in cloridrato di guanidina utilizzando la cromatografia su gel.[3]
  • nella separazione delle subunità proteiche dissociate con SDS utilizzando la cromatografia su idrossiapatite.[4]
General description
Il sodio dodecilsolfato (SDS) è un detergente adatto alla denaturazione delle proteine. Il gruppo alifatico a catena lunga con un solfato a carica negativa lo rende un detergente anfipatico.[5]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a surfactant to enhance catalysis.  Click here for more information.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gel chromatography of proteins in denaturing solvents. Comparison between sodium dodecyl sulfate and guanidine hydrochloride as denaturants.
W W Fish et al.
The Journal of biological chemistry, 245(19), 5166-5168 (1970-10-10)
Micellization behaviour of sodium dodecyl sulfate in different electrolyte media.
Umlong, I. M., and K. Ismail.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 299, 8-14 (2007)
Hydroxylapatite chromatography of protein-sodium dodecyl sulfate complexes. A new method for the separation of polypeptide subunits.
B Moss et al.
The Journal of biological chemistry, 247(16), 5194-5198 (1972-08-25)
D. Shi
Biomedical Devices and Their Applications, 64-64 (2004)
D W Cleveland et al.
The Journal of biological chemistry, 252(3), 1102-1106 (1977-02-10)
A rapid and convenient method for peptide mapping of proteins has been developed. The technique, which is especially suitable for analysis of proteins that have been isolated from gels containg sodium dodecyl sulfate, involves partial enzymatic proteolysis in the presence
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica