Merck
85429
Sinapic acid
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (T)
Sinapic acid
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-cinnamic acid, Sinapinic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 G
86,80 €
5 G
156,00 €
86,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.21
Beilstein:
2699118
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23151817
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
powder
Classi chimiche degli analiti
dendrimers, fullerenes, peptides, proteins
tecniche
MALDI-MS: suitable
Colore
slightly yellow
Punto di fusione
~202 °C
Solubilità
dioxane: 1 g/10 mL at Hot, clear to slightly hazy (Very Faint Yellow to Dark Yellow and Very Faint Orange to Dark Orange)
Cationi in tracce
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Compatibilità
in accordance for UV test
suitable for matrix substance for MALDI-MS
Stringa SMILE
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H12O5/c1-15-8-5-7(3-4-10(12)13)6-9(16-2)11(8)14/h3-6,14H,1-2H3,(H,12,13)/b4-3+
PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
49508D792793878
Sinapic acid suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (T)
Supelco
85429
Sinapic acid
Sinapic acid suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5%, Ultra pure
Supelco
49508
Sinapic acid
Sinapic acid ≥98%, powder
Sigma-Aldrich
D7927
Sinapic acid
trans-Sinapic acid analytical standard
Supelco
93878
trans-Sinapic acid
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (HPLC)
solubility
dioxane: 1 g/10 mL at Hot, clear to slightly hazy (Very Faint Yellow to Dark Yellow and Very Faint Orange to Dark Orange)
solubility
dioxane: 1 g/10 mL at hot, clear, faintly yellow to yellow
solubility
H2O: slightly soluble (lit.)(lit.), methanol: water: soluble (lit.)(lit.), polar organic solvents: soluble (lit.)(lit.)
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
powder
form
-
mp
~202 °C
mp
~202 °C
mp
~202 °C
mp
195-205 °C (dec.)
grade
matrix substance for MALDI-MS
grade
matrix substance for MALDI-MS
grade
-
grade
analytical standard
Descrizione generale
Sinapic acid is a type of phenolic acid.[1] Removal of amino group from phenylalanine, catalysing with enzyme phenylalanine ammonia-lyase forms cinnamic acid. The precursor of hydroxycinnamates is produced after hydroxylation of benzene ring. One of the precursors produced is sinapic acid.[2]
Applicazioni
Sinapic acid was suitable as phenolic standard for HPLC analysis in determination of Sinapic acid derivatives in Canola extracts.[1] 10 g/L of sinapinic acid with solvent was suitable as matrix for ultraviolet laser desorption mass spectrometric determination of proteins.[3] It was also suitable to use as matrix for MALDI-TOFMS and MALDI-ion mobility-TOFMS to determine phospholipids in tissue.[4]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shelley N Jackson et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 16(2), 133-138 (2005-02-08)
After water, lipids are the most common biomolecules found in the brain (12%). A brief perusal of the physiology, anatomy, and pathophysiology of the brain illustrates the importance of lipids. Recent advances in mass spectrometry have allowed the direct probing
S.N. Singh
Climate Change and Crops, 249-249 (2009)
Rabie Khattab et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 87(2), 147-155 (2010-02-17)
A high-performance liquid chromatographic (HPLC) method with diode array detection (DAD) was used to determine the total phenolics, including sinapic acid derivatives in canola. Ten Western Canadian canola seeds, six other commodity canola seeds, their corresponding press cakes and meals
R C Beavis et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 3(12), 432-435 (1989-12-01)
The paper reports the discovery of three new matrices for the matrix-assisted laser desorption of proteins. These new matrices (sinapinic, ferulic and caffeic acids) are cinnamic acid derivatives that have several practical advantages over the nicotinic acid matrices previously used.
Julia Scheffel et al.
mAbs, 11(8), 1492-1501 (2019-09-19)
As reported here, we developed and optimized a purification matrix based on a Protein A-derived domain, ZCa, displaying calcium-dependent antibody binding. It provides an alternative to the acidic elution conditions of conventional Protein A affinity chromatography for purification of sensitive
Contenuto correlato
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.
Scoprite la nostra ampia varietà di prodotti per l’analisi della massa intatta di anticorpi monoclonali, come le colonne a esclusione dimensionale (SEC), le colonne a scambio ionico, le colonne a fase inversa, i tamponi per HPLC, gli standard e le matrici MALDI, i solventi a elevata purezza, i reagenti, gli strumenti per la preparazione dei campioni proteici e i materiali di riferimento certificati.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. Akron, Ohio
    • Recensioni 2
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    Excellent
    Arrived quickly, product was exactly as ordered and expected
    Traduci con Google
    Utile?
Contatta l'Assistenza Tecnica