Saggio
≥99.0% (KT)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
AAS: suitable
HPLC: suitable
ICP: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Cationi in tracce
As: ≤2 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 1724747 | 1.08846 | PHR2724 |
|---|---|---|---|
| technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical small molecule |
| format neat | format neat | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 500 | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| assay ≥99.0% (KT) | assay - | assay - | assay - |
Descrizione generale
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica