Merck
B8630
Bromothymol Blue sodium salt
powder
Sinonimo/i:
3′,3′′-dibromothymolsulfonephthalein sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
10 G
60,30 €
25 G
136,00 €
60,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H27Br2NaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
646.36
Beilstein:
6887926
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Stato
powder
Livello qualitativo
tecniche
titration: suitable
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C(=C2\C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
114405114421236047
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
crystalline powder, powder or crystals
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to blue
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
visual transition interval
-
Applicazioni
Bromothymol Blue sodium salt has been used as a pH indicator in the yeast growth media (YPD, yeast extract peptone dextrose).[1][2]
Azioni biochim/fisiol
Bromothymol Blue is a pH indicator which changes color from yellow (pH 6.0) to blue (7.6).[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The roles of galactitol, galactose-1-phosphate, and phosphoglucomutase in galactose-induced toxicity in Saccharomyces cerevisiae.
de Jongh WA, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 101, 317-326 (2008)
Increasing galactose consumption by Saccharomyces cerevisiae through metabolic engineering of the GAL gene regulatory network.
Ostergaard, et al.
Nature Biotechnology, 18, 1283-1286 (2000)
Handbook of Acid-Base Indicators null
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica