Merck
C0691000
Ceftriaxone sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ceftriaxone disodium salt hemi(heptahydrate)
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16N8Na2O7S3 · 3.5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
661.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ceftriaxone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1C2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)N([Na])N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)c4csc(N)n4.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]5C6SCC(CSC7=NC(=O)C(=O)N([Na])N7C)=C(N6C5=O)C([O-])=O)c8csc(N)n8
InChI
1S/2C18H18N8O7S3.4Na.7H2O/c2*1-25-18(22-12(28)13(29)23-25)36-4-6-3-34-15-9(14(30)26(15)10(6)16(31)32)21-11(27)8(24-33-2)7-5-35-17(19)20-7;;;;;;;;;;;/h2*5,9,15H,3-4H2,1-2H3,(H5,19,20,21,23,27,29,31,32);;;;;7*1H2/q;;4*+1;;;;;;;/p-4/b2*24-8-;;;;;;;;;;;/t2*9-,15-;;;;;;;;;;;/m11.........../s1
PMRZKYOXTPBIQF-MAODNAKNSA-J
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
BP9761098184PHR1382
Ceftriaxone sodium European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0691000
Ceftriaxone sodium
Ceftriaxone sodium British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP976
Ceftriaxone sodium
Ceftriaxone sodium United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1098184
Ceftriaxone sodium
Ceftriaxone Sodium Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1382
Ceftriaxone Sodium
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
ceftriaxone
API family
ceftriaxone
API family
ceftriaxone
API family
ceftriaxone
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Ceftriaxone sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Phillip J Read et al.
Sexual health, 10(5), 460-462 (2013-09-14)
Emerging antimicrobial resistance within Neisseria gonorrhoeae (NG) is a significant global public health threat. Detection and investigation of treatment failures is a crucial component of the World Health Organisation's response to this challenge. We report the cases of two homosexual
N Goire et al.
Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin, 18(14), 20444-20444 (2013-04-19)
Emergence and spread of Neisseria gonorrhoeae resistant to extended spectrum cephalosporins is a major problem threatening treatment of gonorrhoea and is further highlighted by the recent report of a second ceftriaxone-resistant N. gonorrhoeae strain (F89) in Europe, initially observed in
Filippo Lagi et al.
Journal of travel medicine, 20(2), 128-130 (2013-03-08)
We present the case of two Australian tourists aged 25 and 26  years who, after immersion in a canal in Venice, developed severe leptospirosis. After a 1-week history of fever, headache, myalgia, and vomiting they developed jaundice and renal failure.
Catherine A Ison et al.
The Lancet. Infectious diseases, 13(9), 762-768 (2013-06-15)
Effective treatment of gonorrhoea is fundamental to public health control; however, the ability of Neisseria gonorrhoeae to successively develop resistance to different treatments has hampered control efforts. The extended-spectrum cephalosporins--cefixime and ceftriaxone--have been recommended in the UK for treatment of
Zhihui Luo et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(1), 69-76 (2013-05-01)
In this paper, the selectively enhanced antibacterial effects of ZnO nanorods with several kinds of conventional medical antibiotics are investigated. Compares to gentamicin, clarithromycin and ofloxacin, ZnO nanorods could obviously achieve synergistic antibacterial effects with ceftriaxone against Escherichia coli (E.
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica