Merck
H3393
Eparina
Grade I-A, ≥180 USP units/mg
Sinonimo/i:
Eparina sodica
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
Porcine intestinal mucosa
Livello qualitativo
Tipo
Grade I-A
Stato
powder
Attività specifica
≥180 USP units/mg
Colore
beige
Intervallo di pH utile
5.0 - 7.5
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
applicazioni
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
H31491304038PHR8927
Eparina Grade I-A, ≥180 USP units/mg
Sigma-Aldrich
H3393
Eparina
Eparina Grade I-A, ≥180 USP units/mg, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H3149
Eparina
Heparin sodium pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR8927
Heparin sodium
biological source
Porcine intestinal mucosa
biological source
Porcine intestinal mucosa
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
color
beige
color
beige
color
-
color
-
Descrizione generale
L'eparina è un glicosamminoglicano (GAG) appartenente alla famiglia dei mucopolisaccaridi, noto per le sue potenti proprietà anticoagulanti.[1] Questo polisaccaride estensivamente solfatato è composto da D-glucosammina e acido exuronico legati da legami glicosidici.[2] Trova ampia applicazione nella ricerca biochimica e negli studi con colture cellulari.
Applicazioni
Al terreno preparato per l′inseminazione di oociti con spermatozoi è stato aggiunto sale sodico di eparina estratta dalla mucosa intestinale suina.[3][4] Il sale sodico di eparina estratta da mucosa intestinale suina è stato usato:
  • per verificare l'effetto dell'eparina sulla trasduzione del segnale dell'FGF21 (fattore di crescita dei fibroblasti 21);[5][5]
  • per l'immunocolorazione di sezioni cerebrali murine;[6]
  • per quantificare leucociti ed eritrociti in campioni di sangue di Sparus aurata;[7]
  • nel dosaggio dell'anticoagulazione e nei saggi di inibizione del coronavirus 2 responsabile della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2)[8]
Azioni biochim/fisiol
L′eparina è la principale sostanza responsabile del ritardo nella coagulazione del sangue. Nella cascata della coagulazione potenzia l'inattivazione delle proteasi mediata dall'antitrombina.[9]
L'eparina viene sintetizzata dai mastociti, i quali la rilasciano insieme ad altri mediatori, come l'istamina, che intervengono nelle reazioni allergiche e infiammatorie.[10] Il suo effetto terapeutico si esplica nel contrasto alla trombosi venosa e all'embolia polmonare, nella prevenzione dello sviluppo di nuove trombosi post-trombolisi e nella gestione delle trombosi arteriose in pazienti con infarto acuto del miocardio. L'attività antinfiammatoria dell'eparina interviene in molte condizioni infiammatorie come le ustioni, l'asma bronchiale e la colite ulcerosa.[2]
Altre note
Le soluzioni di eparina non vanno autoclavate perché alle alte temperature può avvenire l'ulteriore formazione di legami crociati tra gli zuccheri. Non va nemmeno congelata.
L′eparina per produzione diagnostica è disponibile con N° Catalogo SRE0027.
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di polisaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bovine immature oocytes acquire developmental competence during meiotic arrest in vitro.
Hashimoto S et al.
Biology of Reproduction, 66, 1696-1696 (2002)
Benjamin Ziem et al.
Advanced healthcare materials, 5(22), 2922-2930 (2016-09-02)
Efficient inhibition of cell-pathogen interaction to prevent subsequent infection is an urgent but yet unsolved problem. In this study, the synthesis and functionalization of novel multivalent 2D carbon nanosystems as well as their antiviral efficacy in vitro are shown. For
Sheikh Fayaz Ahmad et al.
Molecular neurobiology, 54(6), 4390-4400 (2016-06-28)
Autism is a neurodevelopmental disorder characterized by stereotypic repetitive behaviors, impaired social interactions, and communication deficits. Numerous immune system abnormalities have been described in individuals with autism including abnormalities in the ratio of Th1/Th2/Th17 cells; however, the expression of the
L Peter Sarin et al.
Nucleic acids research, 37(4), 1182-1192 (2009-01-09)
The RNA-dependent RNA polymerase (RdRP) of double-stranded RNA (dsRNA) viruses performs both RNA replication and transcription. In order to initiate RNA polymerization, viral RdRPs must be able to interact with the incoming 3' terminus of the template and position it
Acute glucose-lowering and insulin-sensitizing action of FGF21 in insulin-resistant mouse models--association with liver and adipose tissue effects.
Xu J et al.
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 297, E1105-E1105 (2009)
Articoli
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.
Domande
1–10 di 11 domande  
  1. What does Grade I-A mean?
    1 risposta
    1. "Grade I-A" originates from product listings for heparin prior to the implementation of the current catalog numbering system. This older grading system has since been phased out, but the terminology was retained in the descriptions of some current products. The M-Clarity™ Program accurately defines the current quality classification system, along with specifications listed in the product Specification Sheet and/or Certificate of Analysis.
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. How do I calculate how much Heparin sodium salt I need to prevent coagulation in a gallon of cow's blood? Would it have to be dissolved in a saline solution first?
    1 risposta
    1. The typical dosage of heparin for anticoagulation can vary based on the specific application and the type of blood product. For general anticoagulation, a common range is between 5 to 30 units of heparin per milliliter of blood. For cow's blood, the amount of this product needed will depend on the desired dosage and the volume of blood, which may be found in veterinary guidelines or literature. It is advisable to dissolve it in a saline solution or sterile water before use to ensure effective administration.
      Utile?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  5. please, could you explain me if this Heparin H3393 in one 'high molecolar wieght heparin'?
    1 risposta
    1. This product is a porcine heparin with a molecular weight range of 15-19 kDa. This material is considered a "high molecular weight heparin." According to the literature, low molecular weight heparins are those with a molecular weight of less than 8000 Da. See the link below to review a publication that may be helpful:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10141002/
      Utile?
  6. How many grams of sodium heparin, derived from porcine intestinal mucosa, are contained in a single vial?
    1 risposta
    1. This product is sold by units and vial content will vary from lot to lot. The minimum activity specification is 180 units/mg. The lot-specific activity is reported on the Certificate of Analysis. The following values indicate the least amounts will be present in each pack size:
      10 KU: 56 mg
      25 KU: 139 mg
      50 KU: 278 mg
      100 KU: 556 mg
      250 KU: 1389 mg
      500 KU: 2778 mg
      1 MU: 5556 mg
      Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/h3393#product-documentation
      Utile?
  7. What is the molecular weight of Heparin sodium salt?
    1 risposta
    1. The molecular weight is determined in-house for the product. The correct molecular weight range for this product is 15-19kDa.
      Utile?
  8. How much Heparin sodium salt, is used to prevent coagulation?
    1 risposta
    1. It is suggested to use 15 to 30 units per mL of blood.
      Utile?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  10. What is the best way to sterilize Heparin sodium salt?
    1 risposta
    1. Although solutions may be autoclaved at 121 °C for 5 to 10 minutes, we generally recommend sterile filtration. This is because prolonged autoclaving may have an effect on its activity.
      Utile?
1–10 di 11 domande  
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica