Merck
H6878
8-Hydroxyquinoline
Sinonimo/i:
8-Quinolinol, 8-Hydroxyquinoline, 8-Oxychinolin, Oxine
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
25 G
66,30 €
100 G
77,25 €
500 G
352,00 €
66,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.16
Beilstein:
114512
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Saggio
≥98.5%
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
72.5-74.0 °C
Spettro attività antibiotica
fungi
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.070983652432502
8-Hydroxyquinoline GR for analysis Reag. Ph Eur
Supelco
1.07098
8-Hydroxyquinoline
8-Quinolinol PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36524
8-Quinolinol
8-Quinolinol puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (perchloric acid titration)
Sigma-Aldrich
32502
8-Quinolinol
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
assay
≥98.5%
assay
-
assay
98-100% (GC)
assay
≥99% (perchloric acid titration)
mp
72.5-74.0 °C
mp
72.5-74.0 °C
mp
72.5-74.0 °C
mp
72.5-74.0 °C, 72.5-75 °C
Descrizione generale
Chemical structure: quinolone
Applicazioni
Used as a lipophilic monoprotic bidentate chelating agent.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pawel Strzelczyk et al.
Scientific reports, 10(1), 17516-17516 (2020-10-17)
The mechanism of catalysis by the L-glutaminase-asparaginase from Pseudomonas 7A (PGA) was investigated using structural, mass spectrometry, and kinetic data. We had previously proposed mechanism of hydrolysis of L-Asn by the type II L-asparaginase from E. coli (EcAII), but that
María Isabel Fernández-Bachiller et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(13), 4927-4937 (2010-06-16)
Tacrine and PBT2 (an 8-hydroxyquinoline derivative) are well-known drugs that inhibit cholinesterases and decrease beta-amyloid (Abeta) levels by complexation of redox-active metals, respectively. In this work, novel tacrine-8-hydroxyquinoline hybrids have been designed, synthesized, and evaluated as potential multifunctional drugs for
Michael Riedelberger et al.
Cell host & microbe, 27(3), 454-466 (2020-02-23)
Type I interferons (IFNs-I) fulfil multiple protective functions during pathogenic infections, but they can also cause detrimental effects and enhance immunopathology. Here, we report that IFNs-I promote the dysregulation of iron homeostasis in macrophages during systemic infections with the intracellular
David M Rubush et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(33), 13554-13557 (2012-08-09)
The desymmetrization of p-peroxyquinols using a Brønsted acid-catalyzed acetalization/oxa-Michael cascade was achieved in high yields and selectivities for a variety of aliphatic and aryl aldehydes. Mechanistic studies suggest that the reaction proceeds through a dynamic kinetic resolution of the peroxy
Bhimashankar Mitkari et al.
Experimental neurology, 239, 158-162 (2012-10-13)
Cell therapies from various sources have been under intense research in stroke. Efficient homing of the cells to the injured brain without complications is necessary to realize the therapeutic potential of cell therapy. Intra-arterial (IA) infusion of cells bypasses the
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica