Merck
PHR2881
Olio minerale
pharmaceutical secondary standard, reference material
Sinonimo/i:
Mineral oil
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
pharmaceutical secondary standard
reference material
agenzia
traceable to USP 1443952
Famiglia di API
mineral oil
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1.5 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.467 (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
M1180M8662M5904
Olio minerale pharmaceutical secondary standard, reference material
Supelco
PHR2881
Olio minerale
Olio minerale meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
M1180
Olio minerale
Olio minerale PCR Reagent
Sigma-Aldrich
M8662
Olio minerale
Olio minerale BioReagent, Molecular Biology, light oil
Sigma-Aldrich
M5904
Olio minerale
grade
pharmaceutical secondary standard, reference material
grade
-
grade
PCR Reagent
grade
for molecular biology
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
agency
traceable to USP 1443952
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
-
API family
mineral oil
API family
-
API family
-
API family
-
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
-
CofA
-
CofA
-
packaging
pkg of 1.5 mL
packaging
-
packaging
vial of 1.5 mL (Total volume 7.5 mL (5 vials))
packaging
-
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP primary standards, where they are available.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica