Merck
S6501
Streptomicina
powder
Sinonimo/i:
2-[(1S,2R,3R,4S,5R,6R)-5-(diaminomethylideneamino)-2-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2S,3S,4S,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-methylamino-oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyl-oxolan-2-yl]oxy-3,4,6-trihydroxy-cyclohexyl]guanidine
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
5 G
31,30 €
25 G
69,90 €
50 G
116,00 €
100 G
216,00 €
1 KG
999,00 €
31,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C21H39N7O12 · 1.5 H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
728.69
Beilstein:
3894995
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51281675
ID PubChem:
NACRES:
NA.76
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
Streptomyces griseus
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
≥720 I.U. per mg
PM
calculated mol wt 1457.38
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
Colore
white to off-white
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
S91378588646754
Streptomicina powder
Sigma-Aldrich
S6501
Streptomicina
Streptomicina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
S9137
Streptomicina
Streptomycin solution ~1 mg/mL in 1 mM EDTA, analytical standard
Supelco
85886
Streptomycin solution
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
liquid
form
-
biological source
Streptomyces griseus
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
potency
≥720 I.U. per mg
potency
≥720 I.U. per mg (dried basis)
potency
-
potency
-
Descrizione generale
(C21H39N7O12)2 ⋅3H2O4S
Struttura chimica: aminoglicoside
Applicazioni
La streptomicina è usata per studiare il meccanismo di resistenza nei suoi confronti e spesso è impiegata insieme alla penicillina e ad altri agenti per inibire la contaminazione batterica in applicazioni con colture cellulari. Nelle applicazioni di biologia molecolare se ne raccomanda l′uso a 25-50 μg/mL, nelle colture cellulari a 100 mg/L e nella coltura di embrioni a 50 mg/L.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: La streptomicina agisce inibendo la sintesi delle proteine dei procarioti legandosi alla proteina S12 della subunità ribosomiale 30S. In questo modo impedisce la transizione da complesso imitativo a ribosoma di allungamento della catena. Ciò causa errori di codifica o inibisce l′avvio.
Modalità di resistenza: Una mutazione in rpsL, un gene per la proteina ribosomiale S12, impedisce il legame della streptomicina con il ribosoma. Inoltre, un′aminoglicoside fosfotransferasi inattiva la streptomicina.
Spettro antimicrobico: La streptomicina è attiva nei confronti dei batteri gram positivi e gram negativi.
Nota sulla preparazione
Le soluzioni madre devono essere preparate direttamente nel flaconcino con concentrazioni di acqua sterile tra 20 e 25 mg/mL.
Altre note
Tenere il contenitore ben chiuso in luogo asciutto e ben ventilato. Conservare in luogo asciutto.
Esclusione di responsabilità
Le soluzioni possono essere conservate a 2-8 °C per non più di un mese oppure a -20 °C per periodi più prolungati. A 37 °C le soluzioni sono stabili per tre giorni.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Daniela Lobenwein et al.
Journal of the American Heart Association, 4(10), e002440-e002440 (2015-10-29)
Paraplegia following spinal cord ischemia represents a devastating complication of both aortic surgery and endovascular aortic repair. Shock wave treatment was shown to induce angiogenesis and regeneration in ischemic tissue by modulation of early inflammatory response via Toll-like receptor (TLR)
Jiayun Zhu et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 14(12), 1809-1822 (2015-06-18)
Fanconi Anemia (FA) is a cancer predisposition syndrome and the factors defective in FA are involved in DNA replication, DNA damage repair and tumor suppression. Here, we show that FANCD2 is critical for genome stability maintenance in response to high-linear
Chao Yu et al.
Nature communications, 6, 8017-8017 (2015-08-19)
Oocyte meiosis is a specialized cell cycle that gives rise to fertilizable haploid gametes and is precisely controlled in various dimensions. We recently found that E3 ubiquitin ligase CRL4 is required for female fertility by regulating DNA hydroxymethylation to maintain
Chengfei Zheng et al.
Molecular medicine reports, 12(5), 6656-6662 (2015-09-02)
Aortic aneurysm is a cardiovascular condition with a serious risk of mortality and the dismal prognosis of any type of major cardiovascular disease. The present study found that tissues from aortic aneurysm patients and hypoxic aortic smooth muscle cells showed
Carlotta Alias et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 19(9), 2098-2107 (2015-05-27)
Gynaecological leiomyosarcoma (gLMS) represent a heterogeneous group of soft tissue sarcoma, characterized by rare incidence, high aggressiveness and propensity to infiltrate secondary organs, poor prognosis and lethality, because of the lack of biological mechanisms that underlying their progression and effective
Articoli
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How can the potency of Streptomycin sulfate salt powder S6501 be converted from IU/mg to µg/mg?
    1 risposta
    1. The International Unit (IU) of Streptomycin is defined as the activity present in 0.001282 mg or 1.282 µg of the International Standard, as referenced in the literature article below.
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2537882/#:~:text=Abstract,mg%20of%20the%20International%20Standard.
      According to the reported value from the article above, which is not verified in-house, the following formula is applicable:
      Potency (IU/mg dry basis) × 1.282 µg/1 IU = Potency (µg/mg)
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica