Merck
230375
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Cobaltous nitrate, Cobaltous nitrate hexahydrate, Nitric acid, cobalt(II) salt
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 G
112,00 €
500 G
402,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Co(NO3)2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.55
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
flakes
powder, crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cobalt
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
55 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
203106935719239267
form
flakes, powder, crystals or chunks
form
crystals and lumps
form
powder, crystals or granules (Chunks)
form
chips, powder, crystals or chunks, solid
assay
98%
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥98%, 98.0-102.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
mp
55 °C (lit.)
mp
55 °C (lit.)
mp
55 °C (lit.)
mp
55 °C (lit.)
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
pH
-
pH
-
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
Descrizione generale
Cobalt (II) nitrate hexahydrate is a simple, inexpensive and readily available cobalt precursor to develop cobalt-based catalyst for specific organic reactions.
Applicazioni
Cobalt (II) nitrate hexahydrate is used as a catalyst:
  • In the synthesis of 5-carboxanilide-dihydropyrimidinone derivatives from acetoacetanilide, aldehyde, and urea/thiourea by condensation reaction.
  • In the multi-component synthesis of 2-amino-3- cyanopyridine and pyranopyrazole derivatives.
  • Cobalt (II) nitrate hexahydrate can also be used:,In the preparation of nano-Co3O4 by direct thermal decomposition, that are used in electrochemical water splitting and electrochemical sensors.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thermal decomposition of cobalt nitrato compounds: Preparation of anhydrous cobalt (II) nitrate and its characterisation by Infrared and Raman spectra.
Ehrhardt C, et al.
Thermochimica Acta, 432(1), 36-40 (2005)
Horacio López-Sandoval et al.
Journal of inorganic biochemistry, 102(5-6), 1267-1276 (2008-02-29)
In this work we present the synthesis, structural and spectroscopic characterisation of a series of cobalt(II) and zinc(II) coordination compounds with benzimidazole (bz) and its 2-benzimidazole derivatives: 2-aminobenzimidazole (2ab), albendazole (abz) and tris(2-benzimidazolylmethyl)amine (ntb). The compounds were evaluated for their
Some Phosphine Oxide and Arsine Oxide Complexes of Cobalt (II) Nitrate.
Cotton FA, et al.
Inorganic Chemistry, 2(6), 1162-1165 (1963)
C Romaguera et al.
Contact dermatitis, 8(6), 383-388 (1982-11-01)
4 patients with chronic photocontact dermatitis were sensitive to cobalt salts. They presented as cases of contact dermatitis from cement or pig fodder with persistent lesions on exposed areas. Only 2 of them had standard patch test positive reactions to
T Shahwan et al.
Journal of colloid and interface science, 277(1), 23-28 (2004-07-28)
The sorption behavior of Ba(2+) and Co(2+) ions on a natural clay sample rich in kaolinite was studied using time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS). Depth profiling at 10-A steps was performed up to a 70-A matrix depth of the
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica