Merck
339253
Acido cloridrico
37 wt. % in H2O, 99.999% trace metals basis
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 ML
61,90 €
61,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Beilstein:
1098214
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Densità del vapore
1.3 (vs air)
1.3 (vs air)
Tensione di vapore
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
liquid
Concentrazione
37 wt. % in H2O
Colore
light yellow
P. ebollizione
>100 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.18 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
3203311.003121.13386
Acido cloridrico 25%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Helv.
SAFC
1.00312
Acido cloridrico
Acido cloridrico fuming 37%, for analysis max. 0.001 ppm Hg EMSURE®
Supelco
1.13386
Acido cloridrico
concentration
37 wt. % in H2O
concentration
-
concentration
25%
concentration
-
assay
99.999% trace metals basis
assay
36.5-38.0% (ACS specification), 37%
assay
-
assay
≥36.5% (alkalimetric)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
>100 °C (lit.)
bp
>100 °C (lit.)
bp
>100 °C (lit.), 107 °C/1013 hPa
bp
>100 °C (lit.)
vapor density
1.3 (vs air)
vapor density
1.3 (vs air)
vapor density
1.3 (vs air)
vapor density
1.3 (vs air)
Descrizione generale
Hydrochloric acid is a strong mineral acid. Adsorption of Fe(III) by Dowex-1 anion exchange resin using various concentrations of HCl solutions has been studied.[1]
Applicazioni
Hydrochloric acid may be used in the following studies:
  • Membrane assisted solvent extraction (MSX) of rare earth elements (such as neodymium, praseodymium, and dysprosium) from NdFeB magnets and industrial scrap magnets.[2]
  • Preparation of orcinolhydrochloric acid (Bial′s reagent), which is useful for the quantitative determination of sialic acids.[3]
  • Preparation of alcoholic hydrochloric acid-carmine stain.[4]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alcoholic hydrochloric acid-carmine as a stain for chromosomes in squash preparations.
R SNOW
Stain technology, 38, 9-13 (1963-01-01)
ADSORPTION OF IRON BY ANION EXCHANGE RESINS FROM HYDROCHLORIC ACID SOLUTIONS1.
Moore GE and Kraus KA.
Journal of the American Chemical Society, 72(12), 5792-5793 (1950)
Daejin Kim et al.
Environmental science & technology, 49(16), 9452-9459 (2015-06-25)
The rare earth elements (REEs) such as neodymium, praseodymium, and dysprosium were successfully recovered from commercial NdFeB magnets and industrial scrap magnets via membrane assisted solvent extraction (MSX). A hollow fiber membrane system was evaluated to extract REEs in a
Quantitative estimation of sialic acids. II. A colorimetric resorcinol-hydrochloric acid method.
L SVENNERHOLM
Biochimica et biophysica acta, 24(3), 604-611 (1957-06-01)
Anne Bouchut et al.
PloS one, 10(3), e0117966-e0117966 (2015-03-19)
Lysine acetylation is a reversible post-translational modification (PTM) that has been detected on thousands of proteins in nearly all cellular compartments. The role of this widespread PTM has yet to be fully elucidated, but can impact protein localization, interactions, activity
Articoli
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica