Merck
34865
Tetraidrofurano
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
Tetrahydrofuran
Sinonimo/i:
THF, Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
100 ML
95,20 €
1 L
199,00 €
2.5 L
438,00 €
95,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
EC Number:
203-726-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102391
Grade:
HPLC grade
Assay:
≥99.9%
Technique(s):
HPLC: suitable
Application(s):
food and beverages
Bp:
65-67 °C (lit.)
Vapor pressure:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Tetraidrofurano, inhibitor-free, suitable for HPLC, ≥99.9%
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
SMILES string
C1CCOC1
grade
HPLC grade
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% peroxides (as H2O2)
≤0.05% water (Karl Fischer)
evapn. residue
≤0.0005%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
absorption
≤0.0044 at 315 nm
≤0.005 at 350 nm
≤0.005 at 400 nm
≤0.02 at 300 nm
≤0.046 at 275 nm
≤0.18 at 250 nm
≤0.26 at 245 nm
≤1.0 at 212 nm
UV absorption
λ: 245 nm Amax: ≤0.26
λ: 275 nm Amax: ≤0.046
λ: 315 μm Amax: ≤0.0044
suitability
complies for IR spectroscopy
application(s)
food and beverages
Quality Level
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
87368-M5.895681.08101
Tetraidrofurano inhibitor-free, suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34865
Tetraidrofurano
Tetraidrofurano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.08101
Tetraidrofurano
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
assay
≥99.9%
assay
≥99.9%
assay
≥99.9%
assay
≥99.9% (GC)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
Application
Adatto per HPLC, spettrofotometria, analisi ambientali
Il tetraidrofurano può essere utilizzato per la dissoluzione del poli-ε-caprolattone (PCL) e dell′1,3-diamminopentano durante la preparazione di scaffold[1] di poli-εcaprolattone (PCL)-idrossiapatite (HA) e del polimero poli(5-ammino-1-pentanolo-co-1,4-butaldiolodiacrilato)(C32) - 1,3-diamminopentano (117) acrilato terminale, rispettivamente.[2]
General description
Il tetraidrofurano (THF) viene ampiamente utilizzato come solvente. Costituisce il frammento chiave di vari prodotti naturali (antibiotici polietere).[3] Il THF forma un doppio idrato con l′acido solfidrico. La struttura cristallina di questo doppio idrato è stata studiata mediante studi tridimensionali su cristallo singolo[4] Il butan-1,4-diolo è un intermedio della sintesi di THF.[5] Il THF caldo è utilizzato per la dissoluzione del cloruro di polivinilidene (PVDV).[6]
Other Notes
Avviso importante
  • L′articolo codice 34865-4X2.5L uscirà di produzione. Ordinare il flacone singolo 34865-2.5L che è identico e ha le stesse esatte specifiche.
  • L′articolo codice 34865-6X1L uscirà di produzione. Ordinare il flacone singolo 34865-1L che è identico e ha le stesse esatte specifiche.
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi mediante HPLC o LC-MS
Packaging
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Todd J Harris et al.
Biomaterials, 31(5), 998-1006 (2009-10-24)
The use of biomaterials for gene delivery can potentially avoid many of the safety concerns with viral gene delivery. However, the efficacy of polymeric gene delivery methods is low, particularly in vivo. One significant concern is that the interior and
Synthetic routes to tetrahydrofuran, tetrahydropyran, and spiroketal units of polyether antibiotics and a survey of spiroketals of other natural products.
Boivin TLB.
Tetrahedron, 43(15), 3309-3362 (1987)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 883-883 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 152-152 (1994)
Soni Khandelwal et al.
International journal of molecular sciences, 19(11) (2018-10-31)
Within the subtypes of breast cancer, those identified as triple negative for expression of estrogen receptor α (ESR1), progesterone receptor (PR) and human epidermal growth factor 2 (HER2), account for 10⁻20% of breast cancers, yet result in 30% of global
Articoli
Le sostanze si dicono miscibili tra loro se si dissolvono formando una soluzione uniforme. Aggiungi ai preferiti o scarica la nostra tabella di miscibilità per i comuni solventi da laboratorio.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Domande
1–5 di 5 domande  
  1. Is the THF submicron filtered?
    1 risposta
    1. This product is not submicron filtered.
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  4. Hallo, sind die 100 mL-Flaschen mit Sure/Seal Septen verschlossen? Ich möchte sie mit einem Oxford Sure/Seal Ventildeckel verwenden.
    1 risposta
    1. This product is not packaged with a Sure/Sea septa. It is packaged in a red polypropylene cap.
      Utile?
  5. can you tell me about the kind of packaging of 100 ml solvents of (THF, CF, O-xylene)?
    1 risposta
    1. The product is packaged in a 100 mL glass bottle as described in the "Description" section under "Packaging" on the product detail page.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto
Contatta l'Assistenza Tecnica