Merck
650552
Esano
≥95%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC, suitable for EPA 1613, EPA ACB B21-02, EPA OTM-45, and EPA ACB B23-05b
Sinonimo/i:
n-esano
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 L
146,00 €
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.06
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Esano, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Grado
HPLC Plus
agenzia
suitable for EPA 1613
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
Densità del vapore
~3 (vs air)
Tensione di vapore
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
453 °F
Limite di esplosione
7.7 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤ 1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.01% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0001%
Residuo alogenato
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
P. ebollizione
69 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble(lit.)
Densità
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 200 nm Amax: 0.50
λ: 210 nm Amax: 0.20
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 250 nm Amax: 0.01
λ: 280-400 nm Amax: 0.005
Compatibilità
suitable for residue analysis
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
20875232293-M270504-M
Esano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, &#8805;95%
Sigma-Aldrich
650552
Esano
Esano Laboratory Reagent, &#8805;95%
Sigma-Aldrich
208752
Esano
Esano puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., &#8805;99% (GC)
Sigma-Aldrich
32293-M
Esano
Esano suitable for HPLC, &#8805;95%
Sigma-Aldrich
270504-M
Esano
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥99% (GC)
assay
≥95%
grade
HPLC Plus, for residue analysis
grade
Laboratory Reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
solubility
ethanol: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Descrizione generale
L′esano (n-esano) è un alcano che si può ricavare dal petrolio per distillazione. Si può anche produrre per elettrolisi della soluzione di butirrato di potassio. È un solvente organico molto comune per la dissoluzione e l′isolamento di grassi e olii.[1] Le sue proprietà termodinamiche[2] e la cinetica della decomposizione termica sono state studiate in una gamma di temperature.[3] È stato riportato uno studio sulla isomerizzazione e l′aromatizzazione dell′n-esano catalizzate dal platino supportato dallo zeolite.[4] È stata studiata la sua estrazione da correnti d′aria contaminate da esano per mezzo di reattore biologico a fase di vapore (VPBR) immobilizzato con un ceppo di Aspergillus niger che degrada l′esano.[5] Il metabolismo dell′n-esano forma 2,5-esanedione (2,5-HD), di cui è stata segnalata la neurotossicità.[6]
Applicazioni
Adatto per HPLC, spettrofotometria, analisi ambientali
L′esano può essere usato nei seguenti studi:
  • Preparazione di catene di innesto-copolimero di poli-(dimetilsilossano)-g-poli (metilmetacrilato).[7]
  • Caratterizzazione in GC/MS di olii essenziali isolati da varie fonti.[8]
  • Come solvente per la preparazione di campioni e standard negli studi cromatografici.[9]
  • Per estrarre gossipolo libero e totale in associazione con acetone da fiocchi di semi di cotone.[10]
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Altre note
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Covalent binding of a neurotoxic n-hexane metabolite: conversion of primary amines to substituted pyrrole adducts by 2,5-hexanedione.
A P DeCaprio et al.
Toxicology and applied pharmacology, 65(3), 440-450 (1982-09-30)
Thermodynamic properties of n-hexane.
Grigoryev BA, et al.
International Journal of Thermophysics, 9(3), 439-452 (1988)
The thermal decomposition of n-hexane.
Ebert KH, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 15(5), 475-502 (1983)
Reforming of hexane with Pt/zeolite catalysts.
Dai LX, et al.
Catalysis Letters, 45(1-2), 107-112 (1997)
VOCs removal from waste gases: gas-phase bioreactor for the abatement of hexane by Aspergillus niger.
Spigno G, et al.
Chemical Engineering Science, 58(3), 739-746 (2003)
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica