Scegli un formato
207,00 €
2.016,00 €
207,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
D-Luciferin potassium salt, ≥98.0% (HPLC)
InChI
1S/C11H8N2O3S2.K/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16;/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16);/q;+1/p-1/t7-;/m1./s1
SMILES string
[K+].Oc1ccc2nc(sc2c1)C3=N[C@H](CS3)C([O-])=O
InChI key
UMBKGTQQGYPQBE-OGFXRTJISA-M
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
Quality Level
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | L6882 | L6152 | L9504 |
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility water: soluble | solubility H2O: soluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder or crystals | form lyophilized powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Application
Packaging
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica