Scegli un formato
126,65 €
1.910,00 €
126,65 €
Prezzo di listino149,00 €Risparmia il 15%Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
trans-(±)-ACPD monohydrate, solid, ≥97% (NMR)
InChI
1S/C7H11NO4.H2O/c8-7(6(11)12)2-1-4(3-7)5(9)10;/h4H,1-3,8H2,(H,9,10)(H,11,12);1H2/t4-,7+;/m1./s1
SMILES string
O.N[C@]1(CC[C@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI key
AZRMVYVZWAKHMR-RERZVJIGSA-N
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
Quality Level
Gene Information
human ... GRM1(2911), GRM2(2912), GRM3(2913), GRM4(2914), GRM5(2915), GRM6(2916), GRM7(2917), GRM8(2918)
1 of 4
Questo articolo | P2371 | A4978 | SML0223 |
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥97% (NMR) | assay ≥95% (NMR) | assay ≥97% (NMR) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility H2O: 28 mg/mL | solubility water, double-distilled: 10 mg/mL | solubility H2O: ≥2 mg/mL |
| color white | color white | color white | color white to beige |
| Gene Information human ... GRM1(2911), GRM2(2912), GRM3(2913), GRM4(2914), GRM5(2915), GRM6(2916), GRM7(2917), GRM8(2918) | Gene Information - | Gene Information human ... FDPS(2224) | Gene Information - |
Biochem/physiol Actions
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica