Merck
AV43805
Anti-SLC12A2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-BSC, Anti-BSC2, Anti-MGC104233, Anti-NKCC1, Anti-Solute carrier family 12 (sodium/potassium/chloride transporters), member 2
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 μL
338,00 €
338,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2053
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
131 kDa
Reattività contro le specie
rat, dog, rabbit, bovine, pig, horse, human, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC12A2(6558)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
SAB2102164SAB2102165SAB4300924
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human SLC12A2
Azioni biochim/fisiol
SLC12A2 is sodium and chloride ion transporter that is activated in response to DNA damage. It regulates ionic balance in the cell and maintains the cell volume.
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Altre note
Synthetic peptide located within the following region: IIAFEEIIEPYRLHEDDKEQDIADKMKEDEPWRITDNELELYKTKTYRQI
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bo Ding et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 306(1), C66-C75 (2013-11-01)
Sodium/potassium/chloride cotransporter (NKCC1) proteins play important roles in Na(+) and K(+) concentrations in key physiological systems, including cardiac, vascular, renal, nervous, and sensory systems. NKCC1 levels and functionality are altered in certain disease states, and tend to decline with age.
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica