Merck
BACSMLS
Raccolta di metaboliti per spettrometria di massa
Supplied by IROA Technologies
Sinonimo/i:
Mass Spectrometry Metabolite Library
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 EA
1.960,00 €
1.960,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41141802
NACRES:
NA.28
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 1 plates
Produttore/marchio commerciale
IROA Technologies
Dimens. piastra
96 wells
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
OAMLSPHYTOMLSAAPMLS
packaging
pkg of 1 plates
packaging
pkg of 1 plates
packaging
pkg of 4 plates
packaging
pkg of 2 plates
manufacturer/tradename
IROA Technologies
manufacturer/tradename
IROA Technologies
manufacturer/tradename
IROA Technologies
manufacturer/tradename
IROA Technologies
form
solid
form
-
form
liquid
form
-
plate size
96 wells
plate size
96 wells
plate size
96 wells
plate size
96 wells
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Descrizione generale
Compounds can either be used as standards and injected individually or a strategy may be employed to pool compounds to allow multiple mixtures to be analyzed per injection.
Applicazioni
BACSMLS (Bile Acid/ Carnitine/ Sterol Metabolite Library of Standards) is a collection of high quality small biochemical molecules in an economical, ready-to-use format. This library of standards is most commonly used for metabolite qualification and quantification for MS.
Caratteristiche e vantaggi
96 unique small molecule organic acid metabolites covering key metabolic pathways.
To view a complete list of compounds in the library for recent lots, download the plate maps below:
The complete plate map with Name, parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software download.
Nota sulla preparazione
Compounds are pre-weighed and provided at 5 μg per well, enough for multiple injections. Arranged in a 96-well polypropylene plate with alphanumerically assigned positions. Discovery software is provided to help construct libraries, useful for metabolomic compound ID.
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Note legali
BACSMLS is a trademark of IROA Technologies LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dimitra Diamantidou et al.
Journal of chromatography. A, 1690, 463779-463779 (2023-01-22)
Untargeted metabolomic studies require an extensive set of analyte (metabolic) information to be obtained from each analyzed sample. Thus, highly selective, and efficient analytical methodologies together with reversed-phase (RP) or hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) are usually applied in these
Charles M Nichols et al.
Analytical chemistry, 90(24), 14484-14492 (2018-11-20)
In this work, we established a collision cross section (CCS) library of primary metabolites based on analytical standards in the Mass Spectrometry Metabolite Library of Standards (MSMLS) using a commercially available ion mobility-mass spectrometer (IM-MS). From the 554 unique compounds
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica