Merck
CLS3473
Piastra multipozzetto a bassissima adesione Corning® Costar®
size 24 well, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
Sinonimo/i:
24 well plate, cell culture plate, tissue culture plate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
24 EA
713,00 €
713,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear
flat bottom clear
polystyrene
round wells
Size:
24 well
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Piastra multipozzetto a bassissima adesione Corning® Costar®, size 24 well, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
feature
skirt
lid
lid
plate format: standard
well: flat bottom, clear
material
clear
flat bottom clear
polystyrene
round wells
sterility
sterile
sterile
packaging
pack of 1 (individually wrapped w/ lid)
case of 24
pkg of (24/case)
pkg of (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Corning 3473
size
24 well
surface area
1.9 cm2 , cell growth area (cm2)
well volume
3.4 mL
well working volume
0.38-0.57 mL
wells
24 wells
color
clear
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
(ultra-low attachment)
Categorie correlate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
CLS3471CLS3474CLS3526
size
24 well
size
6 well
size
96 well
size
24 wells
material
clear , polystyrene , flat bottom clear , round wells
material
clear , clear wells, flat bottom clear , polystyrene
material
clear , flat bottom clear , polystyrene , round wells
material
clear bottom, flat bottom wells, polystyrene plate, round clear wells
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
lid
feature
lid, skirt, plate format: standard, well: flat bottom, clear
feature
lid, skirt, plate format: standard, well: flat bottom, clear
feature
lid, skirt
packaging
pack of 1 (individually wrapped w/ lid)
packaging
pack of 1 (individually wrapped w/ lid), case of 24, pkg of (24/case), pkg of (individually wrapped)
packaging
pack of 1 (individually wrapped w/ lid), case of 24, pkg of (24/case), pkg of (individually wrapped)
packaging
pack of 1 (individually wrapped), case of 50 (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Corning 3473
manufacturer/tradename
Corning 3471
manufacturer/tradename
Corning 3474
manufacturer/tradename
Corning 3526
General description
Piastre multipozzetto ad adesione ultra-bassa Corning Costar
  • Le piastre ad adesione ultra-bassa sono dotate di uno strato di idrogel legato in modo covalente che inibisce efficacemente l′adesione cellulare.
  • La superficie riduce al minimo l′assorbimento delle proteine, l′attivazione degli enzimi e l′attivazione cellulare.
  • La superficie è non citotossica, biologicamente inerte e non degradabile.
  • I coperchi non reversibili con anelli di condensazione riducono la contaminazione.
  • Sono presenti codici alfanumerici individuali per l′identificazione dei pozzetti.
  • La base uniforme permette di impilare facilmente le piastre.
  • Il prodotto è sterilizzato mediante irradiazione gamma ed è certificato apirogeno.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Maxine Umeh-Garcia et al.
Cancer research, 80(3), 418-429 (2019-11-07)
miR-127 is downregulated in breast cancer, where it has been shown to suppress the proliferation, migration, and invasion of breast cancer cells. In triple-negative breast cancer (TNBC), miR-127 downregulation correlates with decreased disease-free and overall patient survival. Tumor suppressor miRNAs
Jin-A Lee et al.
Journal of cellular physiology, 236(5), 3946-3962 (2020-11-10)
The epigenome has an essential role in orchestrating transcriptional activation and modulating key developmental processes. Previously, we developed a library of pyrrole-imidazole polyamides (PIPs) conjugated with suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA), a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, for the purpose of sequence-specific
Kiera L Clayton et al.
Cell host & microbe, 29(3), 435-447 (2021-02-12)
Natural killer (NK) cells are innate cytolytic effectors that target HIV-infected CD4+ T cells. In conjunction with antibodies recognizing the HIV envelope, NK cells also eliminate HIV-infected targets through antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC). However, how these NK cell functions impact infected
Articoli
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Contenuto correlato
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
Contatta l'Assistenza Tecnica