Merck
CLS353037
Corning® Falcon® Cell Culture Dish
plate diam. × capacity 60 x 15 mm × 6 mL, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinonimo/i:
Cell Culture Dish
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
500 EA
649,00 €
649,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.14
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Corning® Falcon® Cell Culture Dish, plate diam. × capacity 60 x 15 mm × 6 mL, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
sterility
sterile
packaging
case of 500 ea (25 packs of 20)
manufacturer/tradename
Corning 353037
plate diam. × capacity
60 x 15 mm × 6 mL
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell Culture
General description
Falcon® 60mm X 15mm Style Center Well Organ Culture Dish, Tissue Culture-Treated, Sterile, Bulk Packaged, 20/Pack, 500/Case
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica