Merck
CLS353047
Corning® Falcon® Cell Culture Plate
wells, 24, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells, sterile
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.13
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
flat bottom clear wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
wells 24
Confezionamento
case of 50 ea (Individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 353047
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
CLS353935CLS353043CLS353046
manufacturer/tradename
Corning 353047
manufacturer/tradename
Corning 353935
manufacturer/tradename
Corning 353043
manufacturer/tradename
Corning 353046
feature
lid, wells 24
feature
lid, wells 24
feature
lid, wells 12
feature
lid, wells 6
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
flat bottom clear wells
material
flat bottom clear wells
material
flat bottom clear wells
material
flat bottom clear wells
packaging
case of 50 ea (Individually wrapped)
packaging
case of 60 ea (6 packs of 10)
packaging
case of 50 ea (Individually wrapped)
packaging
case of 50 ea (Individually wrapped)
Descrizione generale
Falcon® 24 Well Clear Flat Bottom, Tissue Culture-Treated Multiwell Cell Culture Plate with Lid, Non-Pyrogenic, Sterile, Individually Packaged, 1/Tray, 50/Case
Applicazioni
Cell Culture
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.
Protocolli
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Contatta l'Assistenza Tecnica