H7789
Anti-acetyl-Histone H1.4 (AcLys26)
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-H1 Histone family, member 4, Anti-H1e, Anti-Histone 1, Anti-Histone H1b
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 0.5-1 μg/mL using acid-extracted fraction of HL60 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys26)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H1E(3008)
1 of 4
Questo articolo | H7665 | H9286 | SAB4501365 |
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity bovine, human, Caenorhabditis elegans, frog, mouse, rat, Drosophila, chicken | species reactivity human |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Instructions
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica