Merck
M4655
Terreno essenziale minimo di Eagle
With Earle′s salts, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minimum Essential Medium Eagle
Sinonimo/i:
MEM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
500 ML
34,10 €
1 L
59,80 €
34,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Terreno essenziale minimo di Eagle, With Earle′s salts, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
M2414FG0325M0325
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
components
phenol red: 0.011 g/L
NaHCO3: 0.85 g/L
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: no
components
stable glutamine: yes
L-glutamine: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
glucose: yes
NaHCO3: yes
components
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
L-glutamine: 0.292 g/L
phenol red: 0.011 g/L
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: 2.2 g/L
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Application
Generalmente usato per la crescita di linee cellulari adese, come i fibroblasti, in presenza di FBS o siero di vitello o cavallo.
General description
Il terreno minimo essenziale (MEM), sviluppato da Harry Eagle, è uno dei terreni di coltura cellulare sintetici più diffusamente utilizzati. I primi tentativi di coltivare fibroblasti normali di mammifero e alcuni sottotipi di cellule HeLa ne rivelarono specifiche esigenze nutrizionali che non potevano essere soddisfatte dal terreno basale di Eagle (BME). Studi successivi con queste e altre cellule in coltura hanno indicato la possibilità di effettuare delle aggiunte al BME che favorissero la crescita di una più ampia varietà di cellule esigenti.
Il MEM, che incorpora tali modificazioni, include concentrazioni più elevate di aminoacidi per cui il terreno si avvicina maggiormente alla composizione proteica delle cellule di mammifero coltivate. Il MEM è stato usato per coltivare un′ampia varietà di cellule fatte crescere in monostrati. L′aggiunta facoltativa di aminoacidi non essenziali alle formulazioni che incorporano sali di Hank o di Earle ha allargato l′utilità di questo terreno.
Other Notes
Questo prodotto non contiene L-Ala; L-Asn; L-Glu; Gly; L-Pro; L-Ser.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jiaxin Hu et al.
Biochemistry, 53(28), 4510-4518 (2014-07-02)
Dentatorubral-pallidoluysian atrophy (DRPLA) is a progressive neurodegenerative disorder that currently has no curative treatments. DRPLA is caused by an expansion of a CAG trinucleotide repeat region within the protein-encoding sequence of the atrophin-1 (ATN-1) gene. Inhibition of mutant ATN-1 protein
Yongjun Chu et al.
Nucleic acids research, 48(12), 6740-6758 (2020-05-29)
How genetic defects trigger the molecular changes that cause late-onset disease is important for understanding disease progression and therapeutic development. Fuchs' endothelial corneal dystrophy (FECD) is an RNA-mediated disease caused by a trinucleotide CTG expansion in an intron within the
Mutsuyo Takayama-Ito et al.
PLoS neglected tropical diseases, 12(4), e0006398-e0006398 (2018-04-17)
Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) causes a variety of diseases, including asymptomatic infections, meningitis, and congenital infections in the fetus of infected mother. The development of a safe and effective vaccine against LCMV is imperative. This study aims to develop a
Ivan Trus et al.
Frontiers in immunology, 10, 3077-3077 (2020-02-11)
Experimental increase of CpG dinucleotides in an RNA virus genome impairs infection providing a promising approach for vaccine development. While CpG recoding is an emerging and promising vaccine approach, little is known about infection phenotypes caused by recoded viruses in
Kevin T James et al.
Scientific reports, 6, 36826-36826 (2016-11-09)
Viruses are extensively studied as pathogens and exploited as molecular tools and therapeutic agents. Existing methods to purify viruses such as gradient ultracentrifugation or chromatography have limitations, for example demand for technical expertise or specialized equipment, high time consumption, and
Articoli
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto
Contatta l'Assistenza Tecnica