Scegli un formato
97,60 €
260,00 €
496,00 €
1.690,00 €
97,60 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside, β-xylosidase substrate
InChI key
JWIYLOHVJDJZOQ-KAOXEZKKSA-N
InChI
1S/C15H16O7/c1-7-4-12(17)22-11-5-8(2-3-9(7)11)21-15-14(19)13(18)10(16)6-20-15/h2-5,10,13-16,18-19H,6H2,1H3/t10-,13+,14-,15+/m1/s1
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
Quality Level
1 of 4
Questo articolo | M9659 | M0905 | M3657 |
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| solubility pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility pyridine: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
General description
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Product Information Sheet
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica