Merck
R0883
Terreno di coltura RPMI-1640
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
RPMI-1640 Medium
Sinonimo/i:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Terreno di coltura RPMI-1640, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
R7638R7509R8758
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
components
sodium pyruvate: no
HEPES: 20 mM
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
components
phenol red: no
L-glutamine: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
components
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Descrizione generale
Il terreno RPMI 1640 è stato sviluppato nel 1966 presso il Roswell Park Memorial Institute da Moore e i suoi collaboratori. Inizialmente ottenuto da una modifica del terreno 5A di McCoy per supportare la crescita di cellule linfoblastoidi in sospensione, si è visto successivamente che è in grado di supportare anche la crescita di un′ampia varietà di cellule che dipendono dall′adesione. Inizialmente ideato per essere supplementato con siero, l′RPMI 1640 si è dimostrato in grado di supportare la crescita di diverse linee cellulari anche in assenza di siero. È anche ampiamente usato in protocolli di fusione e per la crescita di cellule ibride. Questo terreno è adatto per la coltura di leucociti umani normali e neoplastici.
Applicazioni
Il terreno RPMI-1640 è stato usato per:
  • coltivare la linea cellulare di carcinoma della prostata PC-3 e le cellule Jurkat[1]
  • mantenere le linee cellulari di carcinoma mammario umano caucasico MDA-MB-231 triplo negativo e MCF7 luminale[2]
  • coltivare le cellule tumorali in circolo (CTC)[3]
Nota sulla preparazione
Da integrare con 0,3 g/L di L-glutammina.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Mathur et al.
JNMA; journal of the Nepal Medical Association, 53(198), 108-112 (2016-03-20)
Dermatophytosis is a common superficial fungal infection of the skin, hair and nails caused by Trichophyton, Microsporum and Epidermophyton dermatophytic species. Identification of causative dermatophytic species tend to vary with time and place and antifungal sensitivity is of epidemiological concern
MUC1 antigen-specific CD8 T lymphocytes targeting MCF7 and MDA-MB-231 human breast adenocarcinoma cell lines
Parsonidis P, et al.
Journal of Cancer Therapy, 10(07), 495-495 (2019)
Adela Ngwewondo et al.
PLoS neglected tropical diseases, 12(6), e0006565-e0006565 (2018-06-14)
Ivermectin is the only drug currently recommended for the treatment of onchocerciasis, the second leading infectious cause of blindness in the world. This drug kills only the first stage larvae-microfilariae (mf) of Onchocerca volvulus and is to be used cautiously
Grzegorz Sumara et al.
Cell, 136(2), 235-248 (2009-01-13)
Dysfunction and loss of insulin-producing pancreatic beta cells represent hallmarks of diabetes mellitus. Here, we show that mice lacking the mitogen-activated protein kinase (MAPK) p38delta display improved glucose tolerance due to enhanced insulin secretion from pancreatic beta cells. Deletion of
Stepan Coufal et al.
Cells, 8(7) (2019-07-25)
Crohn's disease (CD), ulcerative colitis (UC) and inflammatory bowel disease (IBD) associated with primary sclerosing cholangitis (PSC-IBD), share three major pathogenetic mechanisms of inflammatory bowel disease (IBD)-gut dysbiosis, gut barrier failure and immune system dysregulation. While clinical differences among them
Protocolli
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
Perform colorimetric assays for nonradioactive quantification of cellular proliferation, viability, and cytotoxicity for adherent or suspension cells cultured in 96-well microplates.
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.
Protocollo del saggio di proliferazione e vitalità cellulare e citotossicità con MTT. Istruzioni per la preparazione dei reagenti per il saggio con MTT con esempi di applicazione.
Domande
  1. Could you tell me the exact concentration of glucose in this RPMI-1640 medium(cat#R0883 ), please ?
    1 risposta
    1. For this RPMI formulation, the glucose concentration is 2 grams per liter.
      Please see the datasheet below which includes the formulations of all classical RPMI-1640 media products:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/229/770/r0883for.pdf
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. Boston, MA
    • Recensioni 3
    • Voti 11
    5 su 5 stelle.
    Great product!
    Reliable cell culture product that gets frequent use
    Traduci con Google
    Utile?
Contatta l'Assistenza Tecnica