Scegli un formato
509,00 €
509,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.08 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPS6KA3(6197)
1 of 4
Questo articolo | WH0006195M1 | WH0006196M1 | WH0006199M8 |
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone 2G10, monoclonal | clone 2E3, monoclonal | clone 1F6, monoclonal | clone 4B11, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human |
| Gene Information human ... RPS6KA3(6197) | Gene Information human ... RPS6KA1(6195) | Gene Information human ... RPS6KA2(6196) | Gene Information human ... RPS6KB2(6199) |
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PLAQLADPWQKMAVESPSDSAENGQQIMDEPMGEEEINPQTEEVSIKEIAITHHVKEGHEKADPSQFELLKVLGQGSFGKVFLVKKISGSDARQ
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica