Scegli un formato
433,00 €
433,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Anti-FN1 antibody produced in mouse, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~17.93 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FN1(2335)
1 of 4
Questo articolo | F7387 | SAB4500974 | SAB5700724 |
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| mol wt antigen ~17.93 kDa | mol wt - | mol wt antigen 262 kDa | mol wt 221-272, 71-73 |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSESGFKLLCQCLGFGSGHFRCDSSRWCHDNGVNYKIGEKWDRQGENGQMMSCTCLGNGKGEFKCDPHEATCYDDGKTYHVGEQWQKEYLGAICSCTCFGGQRGWRCDNCRRPGGEPSPEGTTGQSYNQYSQRYHQRTNTNVNCPIECFMPLDVQADREDSRE
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica