Scegli un formato
338,00 €
338,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
98 kDa
Reattività contro le specie
horse, rat, rabbit, dog, human
Concentrazione
0.5-1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numero d’accesso
NM_018837
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SULF2(55959)
1 of 4
Questo articolo | SAB1403305 | SAB2501213 | HPA054728 |
|---|---|---|---|
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source goat | biological source rabbit |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| clone polyclonal | clone 2H5, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica