Merck
SAB4700403
Monoclonal Anti-CD18, low endotoxin antibody produced in mouse
clone MEM-48, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ITGB2, Anti-Integrin β2 subunit
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 μG
265,00 €
265,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-48, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Impurezze
≤1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB2(3689)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
SAB4700408SAB4700401SAB4700585
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
MEM-48, monoclonal
clone
MEM-48, monoclonal
clone
MEM-148, monoclonal
clone
M18/2, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... ITGB2(3689)
Gene Information
human ... ITGB2(3689)
Gene Information
human ... ITGB2(3689)
Gene Information
mouse ... Itgb2(16414)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
Descrizione generale
The antibody MEM-48 recognizes an epitope involving residues 534-546 in cysteine-rich repeat 3 of the CD18 antigen (integrin beta2 subunit; beta2 integrin). CD18 is a 90-95 kDa type I transmembrane protein expressed on all leukocytes.
Immunogeno
Leukocytes of a patient suffering from a LGL-type leukemia
Applicazioni
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 2 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in azide free phosphate buffered saline, pH 7.4; 0.2 um filter sterilized. Endotoxin level is less than 0.01 EU/ug of the protein, as determined by the LAL test.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica