Merck
SAB4701097
Monoclonal Anti-CD135-APC antibody produced in mouse
clone BV10A4
Sinonimo/i:
FLK2, FLT3, STK1
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 TESTS
400,00 €
400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BV10A4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
tecniche
flow cytometry: 10 μL
Numero d’accesso
NM_004119
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FLT3(2322)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
SAB1403832SAB4701070SAB4701068
Gene Information
human ... FLT3(2322)
Gene Information
human ... FLT3(2322)
Gene Information
human ... TNFRSF4(7293)
Gene Information
human ... TNFRSF9(3604)
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
BV10A4, monoclonal
clone
3H1, monoclonal
clone
Ber-ACT35, monoclonal
clone
4B4-1, monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody BV10A4 (BV10) reacts with CD135 (FLT3, FLK2, STK-1), a 130-160 kDa type I transmembrane receptor tyrosine kinase that is involved in early steps of hematopoiesis.
Immunogeno
BV-173 leukemic cell line
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica