Merck
SAB5700045
Anti-MAPK1/ERK2 Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
ERK, ERK-2, ERK2, ERT1, MAPK1, MAPK2, P42MAPK, PRKM1, PRKM2, p38, p40, p41, p41mapk, p42-MAPK
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 μL
384,00 €
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anti-ERK2 antibody produced in rabbit,
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
36
41
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1.47 mg/ml
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK1(5594)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
SAB5700003SAB5701308HPA048330
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... MAPK1(5594)
Gene Information
human ... MAPK1(5594)
Gene Information
human ... MAPK1(5594)
Gene Information
human ... ADRBK1(156)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the MAP kinase family. MAP kinases, also known as extracellular signal-regulated kinases (ERKs), act as an integration point for multiple biochemical signals, and are involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation and development. The activation of this kinase requires its phosphorylation by upstream kinases. Upon activation, this kinase translocates to the nucleus of the stimulated cells, where it phosphorylates nuclear targets. One study also suggests that this protein acts as a transcriptional repressor independent of its kinase activity. The encoded protein has been identified as a moonlighting protein based on its ability to perform mechanistically distinct functions. Two alternatively spliced transcript variants encoding the same protein, but differing in the UTRs, have been reported for this gene.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human ERK2 (NP_620407.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nota sulla preparazione
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica