Scegli un formato
384,00 €
384,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
47
48
50
52
59
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
3.18 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SGK1(6446)
1 of 4
Questo articolo | SAB2108342 | SAB4502765 | S5188 |
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Gene Information human ... SGK1(6446) | Gene Information human ... SGK1(6446) | Gene Information human ... SGK1(6446) | Gene Information human ... SGK1(6446) |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human, rat, mouse | species reactivity guinea pig, rabbit, bovine, human, mouse, rat, dog, horse | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human |
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica