Merck
SAB6012079
Anti Growth differentiation factor 3 Antibody, clone 23GB5540, Rabbit Monoclonal
newenhanced validation
greener alternative
clone 23GB5540, recombinant rabbit monoclonal, expressed in HEK293 cells
Sinonimo/i:
GDF-3, KFS3, MCOP7
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352203
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
rabbit (Monoclonal)
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
23GB5540, recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
41 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Confezionamento
vial of 1.5 mL
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
1.3 mg/ml
tecniche
western blot: 1:1,000-1:5,000
Isotipo
IgG
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GDF3(9573)
Categorie correlate
Descrizione generale
This gene encodes a secreted ligand of the TGF-beta (transforming growth factor-beta) superfamily of proteins. Ligands of this family bind various TGF-beta receptors leading to recruitment and activation of SMAD family transcription factors that regulate gene expression. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate each subunit of the disulfide-linked homodimer. This protein plays a role ocular and skeletal development. Mutations in this gene are associated with microphthalmia, coloboma, and skeletal abnormalities in human patients. [provided by RefSeq, Aug 2016]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products. This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. Click here to view its DfS scorecard.
Immunogeno
A synthesized peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-364 of human GDF3 [NP_065685.1].
Stato fisico
Solution in PBS (pH 7.4) containing 50% glycerol, and 0.02% sodium azide.
Altre note
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Non trovi il prodotto giusto?  
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Contatta l'Assistenza Tecnica