Merck
SML0246
Tirofiban hydrochloride monohydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
L 700462, MK 383, N-(butylsulfonyl)-O-[4-(4-piperidinyl)butyl]-L-tyrosine
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
10 MG
108,00 €
50 MG
445,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H36N2O5S·HCl·H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
495.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -10 to -18° (c=1, MeOH)
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: >12 mg/mL at warmed to 60 °C
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC([C@@H](NS(CCCC)(=O)=O)CC1=CC=C(C=C1)OCCCCC2CCNCC2)=O.Cl.O
InChI
1S/C22H36N2O5S.ClH.H2O/c1-2-3-16-30(27,28)24-21(22(25)26)17-19-7-9-20(10-8-19)29-15-5-4-6-18-11-13-23-14-12-18;;/h7-10,18,21,23-24H,2-6,11-17H2,1H3,(H,25,26);1H;1H2/t21-;;/m0../s1
HWAAPJPFZPHHBC-FGJQBABTSA-N
Informazioni sul gene
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
A3480SML1010SML0066
Atosiban ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A3480
Atosiban
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: >12 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
H2O: ≤100 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
Applicazioni
Tirofiban hydrochloride monohydrate has been used as an αIIbβ3 integrin (glycoprotein IIb/IIIa) inhibitor for mouse induced pluripotent stem cell (iPSC) culture.[1]
Azioni biochim/fisiol
Tirofiban hydrochloride is a potent non-peptide, glycoprotein IIb/IIIa inhibitor. Blocks platelet aggregation and thrombus formation.
Tirofiban hydrochloride monohydrate is an αIIbβIII integrin inhibitor and an anticoagulant
Tirofiban might cause thrombocytopenia.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yongxuan Liu et al.
Pakistan journal of medical sciences, 36(2), 54-58 (2020-02-18)
To investigate the therapeutic effect of tirofiban hydrochloride sodium chloride injection combined with cardiovascular intervention on acute myocardial infarction. Eighty-four patients with acute myocardial infarction who were treated in our hospital from April 2017 to May 2018 were divided into
Yu-Lun Tseng et al.
Toxicology and applied pharmacology, 364, 106-113 (2018-12-29)
Collagen and convulxin induce platelet aggregation through glycoprotein VI (GPVI)-FcRγ-Syk signaling pathway. In addition, fibrinogen induces platelet activation through integrin αIIbβ3-FcγRIIa-Syk signaling pathway. We previously reported that high concentrations of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) reduce platelet aggregation induced by
Xia Hong et al.
Journal of clinical laboratory analysis, 30(2), 108-113 (2014-11-27)
Activated clotting time (ACT) has been successfully applied during percutaneous coronary intervention (PCI) to monitor the extent of thrombin inhibition and anti-coagulation from unfractionated heparin (UFH) aiming to reduce the incidence of thrombotic adverse events and hemorrhagic complications. And this
Meyler's Side Effects of Drugs: The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions (2015)
C J Panebianco et al.
European cells & materials, 39, 211-226 (2020-05-13)
Back pain is a leading cause of global disability associated with intervertebral disc (IVD) pathologies. Discectomy alleviates disabling pain caused by IVD herniation without repairing annulus fibrosus (AF) defects, which can cause accelerated degeneration and recurrent pain. Biological therapies show
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica