Scegli un formato
103,00 €
302,60 €
103,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
SAK3, ≥98% (HPLC)
InChI key
WZHBYTVHUFURPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
O=C(OCC)C1=C(C2(CC1=O)N3C=CC=C(C3=NC2=O)C)N4CCCCC4
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | SML1410 | SML1315 | SML1229 |
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Biochem/physiol Actions
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contatta l'Assistenza Tecnica