Merck
SML3195
AZD0530
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(6-Chloro-2,3-methylenedioxyanilino)-7-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethoxy]-5-tetrahydropyran-4-yloxyquinazoline, 7-[2-[4-Methylpiperazin-1-yl]ethoxy]-5-[[tetrahydropyran-4-yl]oxy]-4-[[6-chloro-2,3-methylenedioxyphenyl]amino]quinazoline, AZD 0530, AZD-0530, N-(5-Chloro-1,3-benzodioxol-4-yl)-7-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethoxy]-5-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]-4-quinazolinamine, Saracatinib
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H32ClN5O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
542.03
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
AZD0530, ≥98% (HPLC)
SMILES string
Clc1c(c6c(cc1)OCO6)Nc2ncnc3c2c(cc(c3)OCCN5CCN(CC5)C)OC4CCOCC4
InChI
1S/C27H32ClN5O5/c1-32-6-8-33(9-7-32)10-13-35-19-14-21-24(23(15-19)38-18-4-11-34-12-5-18)27(30-16-29-21)31-25-20(28)2-3-22-26(25)37-17-36-22/h2-3,14-16,18H,4-13,17H2,1H3,(H,29,30,31)
InChI key
OUKYUETWWIPKQR-UHFFFAOYSA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
SML3044SML2850SML3045
AZD0530 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3195
AZD0530
XL177A ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3044
XL177A
Cediranib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2850
Cediranib
XL177B ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3045
XL177B
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Biochem/physiol Actions
AZD0530 is an orally active, potent tyrosine kinase inhibitor against Src family kinases (IC50 = 2.7 nM/c-Src, <4 nM/Lck, 4 nM/c-Yes, 5 nM/Lyn, 10 nM/Fyn, 10 nM/Fgr, 11 nM/Blk), v-Abl (IC50 = 30 nM) and EGFR (L861Q/L858R/wt IC50 = 4/5/66 nM). AZD0530 exhibits anti-proliferation activity in cancer cultures (IC50 = 80-700 nM; Src Y530F NIH 3T3, LoVo, K562, PC-9, SW 403, PC-3) and shows efficacy against several human tumor xenograft growth in mice in vivo (6.25-50 mg/kg/day p.o.; MDA-MB-231, AsPc-1, Calu-6, BT474C).
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica