Merck
SRP5302
MET (M1250T), active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
HGFR, RCCP2
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
10 μG
370,00 €
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO®
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
148-222 nmol/min·mg
PM
~81 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... MET(4233)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
SRP0238SRP5049SRP5301
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥60% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
mol wt
~81 kDa
mol wt
74 kDa
mol wt
~74 kDa
mol wt
~73 kDa
form
buffered aqueous glycerol solution
form
aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
specific activity
148-222 nmol/min·mg
specific activity
-
specific activity
39-53 nmol/min·mg
specific activity
11.2-16.8 nmol/min·mg
Descrizione generale
MET is a proto-oncogene that encodes a transmembrane growth factor receptor which is a heterodimer of two disulphide linked chains of 50 kDa (alpha) and 145 kDa (beta). MET is widely expressed in the kidney, brain, lung, skin, and embryonic tissue. Hepatocyte growth factor (HGF) binds to MET and activates its tyrosine kinase activity. MET is overexpressed and activated in a variety of human cancers including pancreatic, colon, gastric, cervical and ovarian cancers and has been shown to be involved in tumor cell migration and invasion. MET(M1250T) is one of the mutant forms of MET.
Stato fisico
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota sulla preparazione
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Note legali
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica