Merck
T0167
D-(+)-trealosio
from Saccharomyces cerevisiae, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Sinonimo/i:
αα-D-glucopiranosil-α-D-glucopiranoside, αα-trealosio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
10 G
101,00 €
25 G
163,00 €
100 G
487,00 €
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.33
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-739-6
Beilstein/REAXYS Number:
5322018
MDL number:
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
D-(+)-trealosio, from Saccharomyces cerevisiae, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
InChI key
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
biological source
Saccharomyces cerevisiae
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
Quality Level
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
T9531T9449T5251
D-(+)-trealosio from Saccharomyces cerevisiae, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Sigma-Aldrich
T0167
D-(+)-trealosio
D-(+)-trealosio ≥99% (HPLC), from Saccharomyces cerevisiae
Sigma-Aldrich
T9531
D-(+)-trealosio
D-(+)-trealosio ≥99% (HPLC), from starch
Sigma-Aldrich
T9449
D-(+)-trealosio
D-(+)-trealosio ≥98.5% (HPLC), from Saccharomyces cerevisiae
Sigma-Aldrich
T5251
D-(+)-trealosio
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, PCR: suitable, cell based assay: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, cryopreservation: suitable
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Manihot esculenta root (Cassava)
biological source
Saccharomyces cerevisiae
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Application
Il D-(+)-trealosio diidrato è stato usato in un metodo a congelamento lento per congelare oociti di coniglio.[1] È stato utilizzato inoltre nella vetrificazione su superficie solida (SSV) di oociti maturati in vitro.[2][3] È adatto all′uso come crioprotettore in diversi tipi di terreni per il congelamento delle cellule.
Biochem/physiol Actions
Il trealosio è essenziale per l′embriogenesi, il metabolismo del carbonio, la fotosintesi e la fioritura delle piante. È presente soprattutto tra le specie che supportano l′anidrobiosi (vita senz′acqua).[4] Ha la funzione di carboidrato di riserva nei microrganismi e li protegge dalle condizioni avverse,[5] come caldo, freddo, disidratazione, essiccamento e ossidazione.[1] Il trealosio agisce da accompagnatore chimico che influisce sul ripiegamento delle proteine. Si sa che previene la generazione di amiloide e l′accumulo di β-amiloide in vitro. Un effetto simile del trealosio è stato osservato con l′aggregazione della proteina huntingtina. Dunque, potrebbe essere utile come agente protettivo nel morbo di Alzheimer e nella malattia di Huntington.[1]
General description
Il trealosio è un disaccaride non riducente, presente ovunque in natura. È usato come conservante alimentare oltre che per mantenere enzimi, vaccini, cellule e molte altre molecole.[4] Il trealosio è presente come zucchero emolinfatico negli invertebrati.[1]
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Trehalose metabolism: from osmoprotection to signaling
Iturriaga G, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 10(9), 3793-3810 (2009)
Production of good-quality porcine blastocysts by in vitro fertilization of follicular oocytes vitrified at the germinal vesicle stage
Somfai T, et al.
Theriogenology, 73, 147-156 (2010)
Biochemical analysis of trehalose and its metabolizing enzymes in wheat under abiotic stress conditions.
El-Bashiti T, et al.
Plant Science, 169(1), 47-54 (2005)
Developmental competence of in vitro-fertilized porcine oocytes after in vitro maturation and solid surface vitrification: effect of cryopreservation on oocyte antioxidative system and cell cycle stage
Somfai T, et al.
Cryobiology, 55(2), 115-126 (2007)
Shipra Malik et al.
MethodsX, 7, 101115-101115 (2020-11-05)
Peptide nucleic acids (PNAs) have emerged as one of the most versatile tools with a wide range of biomedical applications including antisense, antimiR, antigene, as well as site-specific gene editing. The application and potential of PNAs has been limited due
Articoli
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.
Domande
1–6 di 6 domande  
  1. What is the average particle size in microns or particle mesh size for this product, please? This is important for my research work.
    1 risposta
    1. The particle size of this product is not determined.
      Utile?
  2. We would like to dissolve trehalose in water in bulk and store it. Does dissolved trehalose loose its stability after an extended storage time? Which storage temperature would you recommend?
    1 risposta
    1. The solution stability and storage of this product has not been tested, however other commercial sources offer 1M Trehalose solutions that are stored at ambient temperature or refrigerated (filter-sterilized). Trehalose is added to several of less stable protein preparations as a carrier and/or cryoprotectant. An example would be EGFR, E2645. This lyophilized product contains 10% Trehalose. Upon reconstitution the product can be stored for up to 1 year at -70 deg C. Given the information above, Trehalose may be quite stable in solution.
      Utile?
  3. Do we have information of any fluorescent impurities in Product T0167, D-(+)-Trehalose dihydrate?
    1 risposta
    1. This product is not tested for the presence or absence of fluorescent impurities.
      Utile?
  4. Can solutions of Product T0167, D-(+)-Trehalose dihydrate, be autoclaved?
    1 risposta
    1. Do not autoclave. It is best to sterile filter solutions.
      Utile?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  6. Can Product T0167, D-(+)-Trehalose dihydrate, be used as a substitute for protein in a freezing media?
    1 risposta
    1. Yes, it should work as a substitute for protein in a freezing media.  It is commonly used at a final concentration of 5% (50 mg/mL).  Alternatively, one could use methylcellulose.
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica