Merck
T9026
Anti-TUBA4A (TUBA1) Antibody
mouse monoclonal, DM1A
Sinonimo/i:
Anti-α-tubulina monoclonale
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
100 μL
528,00 €
0.2 ML
715,00 €
528,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anti-α-tubulina monoclonale, clone DM1A, ascites fluid
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
DM1A, monoclonal
mol wt
antigen ~50 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
enhanced validation
independent ( antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:500 using cultured chicken fibroblasts
western blot: 1:500 using human or chicken fibroblasts
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
T5293F2168T6199
clone
DM1A, monoclonal
clone
2-28-33, monoclonal
clone
DM1A, monoclonal
clone
DM1A, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383)
rat ... Tubb2(29212), Tubb2c(296554)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
species reactivity
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
species reactivity
Ciona intestinalis, rat, chicken, Caenorhabditis elegans, Strongylocentrotus purpuratus, bovine, human
species reactivity
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
species reactivity
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
Application
L′anticorpo monoclonale anti-α-tubulina prodotto nel topo è stato utilizzato in applicazioni di Western blotting e per l′analisi dell′espressione proteica.
L′anticorpo monoclonale anti-α-tubulina prodotto nel topo è stato adoperato per rivelare la α-tubulina:
  • nelle linee cellulari di osteosarcoma e di cancro della mammella umani mediante Western blotting
  • nelle cellule HeLa mediante la microscopia a immunofluorescenza
  • mediante l′immunocolorazione
  • per il rilevamento immunoistochimico degli embrioni di Xenopus
Biochem/physiol Actions
La mutazione della tubulina α 4a (TUBA4A) è associata alla sclerosi laterale amiotrofica (SLA).
α/β-tubulina è il principale elemento costitutivo dei microtubuli. Queste strutture intracellulari filamentose, cilindriche e cave sono presenti praticamente in tutte le cellule eucariote. L′autoassemblaggio della α/β-tubulina conduce alla costruzione di strutture microtubulari polari composte da stringhe lineari di coppie di α- e β-tubulina alternate, rivolte nella stessa direzione. I microtubuli fungono da elementi strutturali e mobili nella mitosi, nel trasporto intracellulare e nella motilità flagellare ciliare, oltre che nella generazione e nel mantenimento della forma della cellula. α/β-tubulina e γ-tubulina fanno parte della superfamiglia delle proteine tubuline. α/β-tubulina è un eterodimero composto da una catena di α-tubulina e una catena di β-tubulina; le singole subunità hanno un peso molecolare di 55 kDa e considerevoli omologhi comuni.
L′anticorpo anti alfa-tubulina è specifico per la α-tubulina nei saggi di immunofissazione e può essere utilizzato per la localizzazione della α-tubulina nelle cellule coltivate o nelle sezioni di tessuto coltivate. L′anticorpo reagisce meglio con i fibroblasti di pollo.
L′anticorpo è specifico per la α-tubulina nei saggi di immunofissazione e può essere utilizzato per la localizzazione della α-tubulina nelle cellule o nelle sezioni di tessuto coltivate. L′anticorpo reagisce meglio con i fibroblasti di pollo.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o altra documentazione aziendale che accompagna i prodotti, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altri scopi, inclusi ma non solo usi commerciali non autorizzati, usi diagnostici in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione riguardante l′uomo o gli animali.
General description
La α-tubulina, detta anche tubulina α 4a (TUBA4A), mappa al cromosoma umano 2q35. Il gene codifica per un membro della famiglia delle α-tubuline e contiene 448 amminoacidi. TUBA4A appartiene alla sottofamiglia della tubulina, che è il principale elemento costitutivo dei microtubuli. La sottounità α della tubulina ha peso molecolare pari a 50.000.
L′anti-α-tubulina monoclonale (isotipo IgG1 di topo) è derivata dall′ibridoma DM1A prodotto mediante la fusione di cellule di mieloma di topo e splenociti di topi BALB/c immunizzati. I microtubuli purificati di cervello di pulcino sono stati utilizzati come immunogeni. L′isotipo viene determinato mediante un immunosaggio a doppia diffusione con reagenti per isotipizzazione degli anticorpi monoclonali murini (codice prodotto ISO2). Il prodotto è un anticorpo anti-α-tubulina monoclonale purificato mediante proteina A coniugato a isotiocianato di fluoresceina, isomero I. È purificato mediante filtrazione del gel e non contiene FITC liberi rilevabili. L′anticorpo anti-α-tubulina FITC monoclonale murino riconosce specificamente un epitopo nella parte carbossi-terminale della α-tubulina. Localizza la α-tubulina in: uomo, scimmia, bovini, pollo, capra, topo, ratto, gerbillo, criceto, bettongia, anfibi, ricci di mare, tripanosomi, lieviti, funghi e tabacco.
Immunogen
Microtubuli da cervello embrionale di pollo.
Preparation Note
Per l′uso continuo, conservare a 2-8 °C al massimo per un mese.
Se si desidera prolungare la conservazione, la soluzione può essere congelata in aliquote di lavoro. Si raccomanda di evitare cicli ripetuti di congelamento e scongelamento e la conservazione in freezer “frost free”. Se la soluzione risulta lievemente torbida dopo un lungo periodo di conservazione, centrifugarla per chiarificarla prima dell′uso.
Non trovi il prodotto giusto?  
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
MID1 and MID2 are required for Xenopus neural tube closure through the regulation of microtubule organization.
Suzuki M, et al.
Development, dev-048769 (2010)
Analysis of gene function in somatic mammalian cells using small interfering RNAs.
Elbashir SM, et al.
Methods, 26(2), 199-213 (2002)
Telomere maintenance through spatial control of telomeric proteins.
Chen LY
Molecular and Cellular Biology, 27(16), 5898-5909 (2007)
HDAC6 is a microtubule-associated deacetylase.
Hubbert C, et al.
Nature, 417(6887), 455-455 (2002)
CHIP overexpression reduces mutant androgen receptor protein and ameliorates phenotypes of the spinal and bulbar muscular atrophy transgenic mouse model.
Adachi H
The Journal of Neuroscience, 27(19), 5115-5126 (2007)
Articoli
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  2. What is the immunogen for Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody, clone DM1A?
    1 risposta
    1. The immunogen for Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody produced in mouse, clone DM1A is microtubules from chicken embryo brain.  This antibody recognizes an epitope located at the C-terminal end of the α-tubulin isoform (amino acids 426-430) as noted in the following references:Breitling, F., and Little, M., J. Molec. Biol., 189, 367-370 (1986).Wolff, A., et al., Biol. Cell, 63, 319-326 (1988).Serrano, L., et al., Anal. Biochem., 159, 253-259 (1986).
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica