Scegli un formato
509,00 €
509,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9H5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDE5A(8654)
1 of 4
Questo articolo | SAB2500767 | HPA004729 | WH0005139M1 |
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source goat | biological source rabbit | biological source mouse |
| clone 9H5, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone 5C12, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity human, canine, rat | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... PDE5A(8654) | Gene Information human ... PDE5A(8654) | Gene Information human ... PDE5A(8654) | Gene Information human ... PDE3A(5139) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SVEAWLDDHWDFTFSYFVRKATREMVNAWFAERVHTIPVCKEGIRGHTESCSCPLQQSPRADNSVPGTPTRKISASEFDRPLRPIVVKDSEGTVSFLSDSEKKEQMPLTP
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica