Merck
28046-U
Colonna GC capillare Equity-1
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Sinonimo/i:
GC column, Equity-1, poly(dimethyl siloxane)
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
fused silica
agenzia
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parametri
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
Beta
250
df
0.25 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
applicazioni
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
Tipo di colonna
capillary non-polar
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
28073-U28047-U28049-U
df
0.25 μm
df
1.50 μm
df
0.25 μm
df
1.00 μm
matrix active group
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
matrix active group
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
matrix active group
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
matrix active group
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
parameter
-60-325 °C temperature (isothermal), -60-350 °C temperature (programmed)
parameter
-60-300 °C temperature (isothermal), -60-320 °C temperature (programmed)
parameter
-60-325 °C temperature (isothermal), -60-350 °C temperature (programmed)
parameter
-60-325 °C temperature (isothermal), -60-350 °C temperature (programmed)
application(s)
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
application(s)
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
application(s)
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
application(s)
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
material
fused silica
material
fused silica
material
fused silica
material
fused silica
column type
capillary non-polar
column type
capillary non-polar
column type
capillary non-polar
column type
capillary non-polar
Descrizione generale
Applicazione: questa colonna è progettata per applicazioni generali per le quali non sia richiesta una colonna non polare. Gli analiti verranno separati principalmente in base al punto di ebollizione.
Codice USP: Questa colonna soddisfa i requisiti G1, G2 e G9 dell′USP.
Fase:
  • Legata
  • Poli(dimetil silossano)
Limiti di temperatura:
  • ≤0,32 mm DI, <2 μm: da -60 °C a 325 °C (isoterma) o 350 °C (programmata)
  • ≤0,32 mm DI, ≥2 μm: Da -60 °C a 300 °C (isoterma o programmata)
  • ≥0,53 mm DI, <2 μm: da -60 °C a 300 °C (isoterma) o 320 °C (programmata)
  • ≥0,53 mm DI, ≥2 μm: da -60 °C a 260 °C (isoterma) o 280 °C (programmata)
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Contenuto correlato
La gascromatografia separa i composti volatili in fase gassosa e viene applicata in varie industrie per il controllo della qualità.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Chromatograms
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica