Merck
47863
Acido L-ascorbico
analytical standard
Sinonimo/i:
Acido L-treoascorbico, Fattore antiscorbuto, Vitamina C
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
1000 MG
51,40 €
51,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.12
UNSPSC Code:
12164500
E Number:
E300
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-066-2
Beilstein/REAXYS Number:
84272
MDL number:
NACRES:
NA.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acido L-ascorbico, analytical standard
form
solid
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type water soluble vitamin
packaging
ampule of 1000 mg
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
PHR1008W210901A4403
Acido L-ascorbico analytical standard
Supelco
47863
Acido L-ascorbico
Acido L-ascorbico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1008
Acido L-ascorbico
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
form
solid
form
solid
form
crystalline, powder or crystals
form
powder
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
FG, Fragrance grade
grade
-
Application
L′acido L-ascorbico può essere utilizzato come standard di riferimento nella quantificazione di analiti in campioni di succhi di frutta e verdura mediante un sistema ad iniezione in flusso con l′enzima ascorbato ossidasi immobilizzato.[1]
Per maggiori informazioni sulla tecnica strumentale adatta, consultare il certificato d′analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare il Servizio Tecnico.
General description
Nelle piante l′acido L-ascorbico svolge il ruolo di antiossidante regolando il meccanismo delle specie reattive dell'ossigeno per formare perossidi ridotti.[2] È presente in abbondanza nelle piante superiori, nelle quali cui agisce come antiossidante non enzimatico.[2] Viene sintetizzato in diversi tipi di piante e nei mammiferi, tranne che nei primati e nei porcellini d′India.[3] È comunemente impiegato nella prevenzione dello scorbuto.[3]
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Determination of L-ascorbic acid in fruit and vegetable juices by flow injection with immobilised ascorbate oxidase
Greenway MG and Ongomo P
Analyst, 115(10), 1297-1299 (1990)
Ascorbic acid deficiency leads to increased grain chalkiness in transgenic rice for suppressed of L-GalLDH
Yu L, et al.
Journal of Plant Physiology, 211, 13-26 (2017)
Greenberg.MD
Metabolic Pathways: Energetics, Tricarboxylic Acid Cycle, and Carbohydrates, (3), 2014-2014 null
Takashi Yoshida et al.
Nature chemical biology, 2(11), 596-607 (2006-09-26)
Transient receptor potential (TRP) proteins form plasma-membrane cation channels that act as sensors for diverse cellular stimuli. Here, we report a novel activation mechanism mediated by cysteine S-nitrosylation in TRP channels. Recombinant TRPC1, TRPC4, TRPC5, TRPV1, TRPV3 and TRPV4 of
Stefanie B Murer et al.
The Journal of nutrition, 144(2), 193-201 (2013-12-20)
Oxidative stress and low-grade systemic inflammation may contribute to the pathogenesis of obesity-induced comorbidities, including nonalcoholic fatty liver disease. Increasing intake of dietary antioxidants might be beneficial, but there are few data in obese children. To examine the effect of
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica